Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPP1R12B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PPP1R12B
          Gene Name:
          protein phosphatase 1 regulatory subunit 12B
          Gene Aliases:
          MYPT2, PP1bp55
          Chromosome Location:
          Chr.1: 202348702 - 202588569 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.444403
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS143037
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PPP1R12B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001197131.1 NP_001184060.1 3 251
          NM_002481.3 NP_002472.2 20 2763
          NM_032103.2 NP_115286.1 8 1118
          NM_032104.2 NP_115287.1 8 1118
          XM_017001342.1 XP_016856831.1 21 2946
          XM_017001343.1 XP_016856832.1 21 2946
          XM_017001344.1 XP_016856833.1 21 2946
          XM_017001345.1 XP_016856834.1 21 2946
          XM_017001346.1 XP_016856835.1 20 2763
          XM_017001347.1 XP_016856836.1 20 2763
          XM_017001348.1 XP_016856837.1 20 2763
          XM_017001349.1 XP_016856838.1 20 2929
          XM_017001350.1 XP_016856839.1 21 2820
          XM_017001352.1 XP_016856841.1 11 1213
          XM_017001353.1 XP_016856842.1 11 1203
          XM_017001354.1 XP_016856843.1 8 2597
          XM_017001355.1 XP_016856844.1 4 1947
          GenBank mRNA AB003062.1 - 20 2776
          AB050641.1 - 8 1118
          AB050642.1 - 8 1118
          AB588820.1 - 3 251
          AF324888.1 - 20 2757
          BC144699.1 - 20 2755 9053233

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphatase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G2/M transition of mitotic cell cycle
          regulation of muscle contraction
          signal transduction
          positive regulation of catalytic activity
          protein binding
          enzyme activator activity
          phosphatase regulator activity
          protein kinase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0