Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other POU5F1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          POU5F1 POU5F1B POU5F1P5
          Gene Name:
          POU class 5 homeobox 1
          POU class 5 homeobox 1B
          POU class 5 homeobox 1 pseudogene 5
          Gene Aliases:
          OCT3, OCT4, OTF-3, OTF3, OTF4, Oct-3, Oct-4
          OCT4-PG1, OCT4PG1, OTF3C, OTF3P1, POU5F1P1, POU5F1P4, POU5FLC20, POU5FLC8
          Oct4-pg5
          Chromosome Location:
          Chr.6: 31164337 - 31170693 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.8: 127415612 - 127417210 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.10: 68009947 - 68010883 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.249184
          Hs.450254
          -
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          siRNA ID HSS143402
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1299001
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: POU5F1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001173531.2 NP_001167002.1 5 1474
          NM_001285986.1 NP_001272915.1 3 2185
          NM_001285987.1 NP_001272916.1 4 1960
          NM_002701.5 NP_002692.2 5 1315
          NM_203289.5 NP_976034.4 4 1960
          GenBank mRNA AA205411.1 - 1 106
          AI811039.1 - 1 112
          BC020712.1 - 4 1040
          DQ486514.1 - 3 2184
          DQ486515.1 - 4 1628
          DQ486516.1 - 5 1142
          DQ486517.1 - 5 950
          KF880691.1 - 5 1517
          KF880692.1 - 3 2228
          KF880693.1 - 4 1598
          KJ624996.1 - 5 1272
          KJ700311.1 - 4 1598
          KM188057.1 - 4 1841
          Z11898.1 - 5 1283
          Z11899.1 - 4 1061
          Gene Symbol: POU5F1B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001159542.1 NP_001153014.1 1 1493
          GenBank mRNA DQ486513.1 - 1 1493
          Gene Symbol: POU5F1P5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_131184.1 1 839
          GenBank mRNA CA392694.1 - 1 390

          Back To Top

          추가 정보


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          endodermal cell fate specification
          blastocyst development
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          response to wounding
          anatomical structure morphogenesis
          regulation of asymmetric cell division
          regulation of gene expression
          somatic stem cell population maintenance
          mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of gene silencing by miRNA
          transcription, DNA-templated
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          ubiquitin protein ligase binding
          miRNA binding
          sequence-specific DNA binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-bcxdn:80/100.66.78.219:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0