Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SRSF11 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SRSF11
          Gene Name:
          serine and arginine rich splicing factor 11
          Gene Aliases:
          NET2, SFRS11, dJ677H15.2, p54
          Chromosome Location:
          Chr.1: 70205682 - 70252020 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.479693
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS145095
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SRSF11
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001190987.1 NP_001177916.1 4, 5 566
          NM_004768.3 NP_004759.1 4, 5 569
          XM_005271338.3 XP_005271395.1 4, 5 560
          XM_005271339.3 XP_005271396.1 4, 5 562
          XM_011542427.2 XP_011540729.1 3, 4 722
          XM_011542428.2 XP_011540730.1 3, 4 3958
          XM_011542431.2 XP_011540733.1 4, 5 1722
          XM_017002811.1 XP_016858300.1 4, 5 560
          XM_017002812.1 XP_016858301.1 4, 5 560
          XM_017002813.1 XP_016858302.1 4, 5 562
          XM_017002814.1 XP_016858303.1 2, 3 1691
          XM_017002815.1 XP_016858304.1 4, 5 3303
          XM_017002816.1 XP_016858305.1 5, 6 3437
          XM_017002817.1 XP_016858306.1 5, 6 3011
          XM_017002818.1 XP_016858307.1 4, 5 839
          XM_017002819.1 XP_016858308.1 5, 6 948
          XM_017002820.1 XP_016858309.1 4, 5 3666
          XM_017002821.1 XP_016858310.1 4, 5 839
          XM_017002822.1 XP_016858311.1 2, 3 2054
          XM_017002823.1 XP_016858312.1 3, 4 1399
          XM_017002824.1 XP_016858313.1 5, 6 3437
          XM_017002825.1 XP_016858314.1 5, 6 3011
          XM_017002826.1 XP_016858315.1 4, 5 839
          XM_017002827.1 XP_016858316.1 5, 6 948
          XM_017002828.1 XP_016858317.1 6, 7 2782
          XM_017002829.1 XP_016858318.1 6, 7 2818
          XM_017002830.1 XP_016858319.1 4, 5 3943
          XM_017002831.1 XP_016858320.1 5, 6 3011
          XM_017002832.1 XP_016858321.1 4, 5 839
          XM_017002833.1 XP_016858322.1 5, 6 948
          XM_017002834.1 XP_016858323.1 3, 4 1681
          GenBank mRNA AK301670.1 - 4, 5 737
          AL832279.1 - 1, 2 828
          BC002784.2 - 3, 4 580
          BC009840.2 - 3, 4 563
          BC017359.2 - 3, 4 686
          BC022815.1 - 4, 5 566
          BC032727.1 - 4, 5 553
          BC040436.1 - 4, 5 524 5518580
          BX640645.1 - 2, 3 1806
          M74002.1 - 4, 5 528

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001035255, XM_006233540, XM_006233542, XM_008761568, XM_006233541, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001093753, NM_001093752, BC069945, AK011472, AK215844, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA splicing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA splicing, via spliceosome
          termination of RNA polymerase II transcription
          mRNA processing
          RNA export from nucleus
          mRNA export from nucleus
          RNA splicing
          mRNA 3'-end processing
          nucleotide binding
          protein binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0