Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other KL SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
KL
Gene Name:
klotho
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.13: 33016063 - 33066145 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.524953
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS145117
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Contact Us
Your Price
Online offer:
3062.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: KL
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_004795.3
NP_004786.2
2
1197
XM_006719895.2
XP_006719958.1
2
621
GenBank mRNA
AB005142.1
-
2
1197
AK097349.1
-
2
623
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
glycosidase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
MAPK cascade
carbohydrate metabolic process
energy reserve metabolic process
aging
insulin receptor signaling pathway
fibroblast growth factor receptor signaling pathway
regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
positive regulation of bone mineralization
phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
positive regulation of GTPase activity
phosphatidylinositol phosphorylation
phosphatidylinositol-mediated signaling
calcium ion homeostasis
positive regulation of MAPKKK cascade by fibroblast growth factor receptor signaling pathway
glycosyl compound metabolic process
beta-glucuronidase activity
signal transducer activity
Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
fibroblast growth factor receptor binding
hormone activity
vitamin D binding
beta-glucosidase activity
1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
fibroblast growth factor binding
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0