Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: LINC00588 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NR_026772.1 | 1 | 230 | |||
GenBank mRNA | AL080200.1 | - | 1 | 230 | ||
BC125038.1 | - | 1 | 188 |