Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상 시험 CRO 서비
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PPP1R9A SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
PPP1R9A
Gene Name:
protein phosphatase 1 regulatory subunit 9A
Gene Aliases:
NRB1, NRBI, Neurabin-I
Chromosome Location:
Chr.7: 94907202 - 95296415 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.21816
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS148040
Size
20 nmol
20 nmol
재고 정보
주문접수 후 제작
Catalog #
1299001
제품 정가
Your Price
온라인 행사가:
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: PPP1R9A
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001166160.1
NP_001159632.1
10
2586
NM_001166161.1
NP_001159633.1
8
2454
NM_001166162.1
NP_001159634.1
8
2454
NM_001166163.1
NP_001159635.1
8
2454
NM_017650.2
NP_060120.2
9
2520
XM_011516380.1
XP_011514682.1
11
2773
XM_011516381.1
XP_011514683.1
11
2649
XM_011516382.2
XP_011514684.1
11
2662
XM_011516383.1
XP_011514685.1
11
2703
XM_011516389.1
XP_011514691.1
9
2520
XM_017012394.1
XP_016867883.1
11
2649
XM_017012395.1
XP_016867884.1
11
2649
XM_017012396.1
XP_016867885.1
9
2644
XM_017012397.1
XP_016867886.1
11
2649
XM_017012398.1
XP_016867887.1
9
2532
XM_017012399.1
XP_016867888.1
9
2520
XM_017012400.1
XP_016867889.1
9
2520
XM_017012401.1
XP_016867890.1
10
2586
XM_017012402.1
XP_016867891.1
9
2520
XM_017012403.1
XP_016867892.1
9
2520
XM_017012404.1
XP_016867893.1
11
2649
XM_017012405.1
XP_016867894.1
9
2644
XM_017012406.1
XP_016867895.1
9
2575
XM_017012407.1
XP_016867896.1
9
2520
XM_017012408.1
XP_016867897.1
9
864
XM_017012410.1
XP_016867899.1
10
2652
XM_017012411.1
XP_016867900.1
4
5266
GenBank mRNA
AB033048.1
-
8
1172
AK096514.1
-
9
2483
BC130449.1
-
8
2269
40146480
BC144108.1
-
8
2270
BC144109.1
-
8
2269
9052629
BC150636.1
-
9
2534
9057006
Back To Top
추가 정보
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
actin filament organization
aging
calcium-mediated signaling
regulation of actin filament polymerization
neuron projection development
positive regulation of protein kinase activity
regulation of filopodium assembly
negative regulation of stress fiber assembly
regulation of synapse structural plasticity
regulation of synapse assembly
excitatory postsynaptic potential
positive regulation of dendritic spine development
regulation of dendritic spine morphogenesis
cellular response to toxic substance
negative regulation of long-term synaptic potentiation
positive regulation of long term synaptic depression
negative regulation of spontaneous neurotransmitter secretion
protein binding
protein C-terminus binding
protein phosphatase 1 binding
protein kinase binding
protein domain specific binding
protein homodimerization activity
ion channel binding
actin filament binding
GTPase binding
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-p5628:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0