Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other DNAJB6 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          DNAJB6 APOL3 TMEM135
          Gene Name:
          DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B6
          apolipoprotein L3
          transmembrane protein 135
          Gene Aliases:
          DJ4, DnaJ, HHDJ1, HSJ-2, HSJ2, LGMD1D, LGMD1E, MRJ, MSJ-1
          APOLIII, CG121, CG12_1, apoL-III
          PMP52
          Chromosome Location:
          Chr.7: 157337004 - 157417439 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.22: 36140323 - 36166177 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.11: 87037844 - 87328834 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.490745
          Hs.474737
          Hs.188591
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          siRNA ID HSS173345
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: DNAJB6
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_005494.2 NP_005485.1 5 448
          NM_058246.3 NP_490647.1 5 447
          XM_005249515.2 XP_005249572.1 5 439
          XM_005249516.2 XP_005249573.1 5 583
          XM_006715823.1 XP_006715886.1 5 439
          XM_011515704.1 XP_011514006.1 5 418
          XM_017011633.1 XP_016867122.1 5 460
          GenBank mRNA AB014888.1 - 5 393
          AB015798.1 - 5 440
          AB015799.1 - 5 440
          AB209859.1 - 5 441
          AF060703.1 - 5 438
          AF075601.1 - 5 425
          AK223601.1 - 5 458
          AK291953.1 - 5 430
          AK293025.1 - 5 431
          AK297497.1 - 5 439
          AK297796.1 - 4 338
          AK297989.1 - 5 310
          AL136707.1 - 5 452
          BC000177.2 - 5 439 2900421
          BC002446.2 - 5 447 3346070
          CR533498.1 - 4 293
          EU075177.1 - 5 437
          Gene Symbol: APOL3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AK297892.1 - 447
          Gene Symbol: TMEM135
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AF080569.1 - 5 348

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001013209, XM_006235863, XM_006235866, XM_001073579, XM_006235864, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001037941, NM_001127367, NM_001037940, NM_011847, AK153091, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein folding
          actin cytoskeleton organization
          extracellular matrix organization
          positive regulation of ATPase activity
          regulation of protein localization
          protein localization to nucleus
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          intermediate filament organization
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          chorio-allantoic fusion
          syncytiotrophoblast cell differentiation involved in labyrinthine layer development
          chorion development
          negative regulation of inclusion body assembly
          regulation of cellular response to heat
          ATPase activator activity
          DNA binding
          protein binding
          heat shock protein binding
          unfolded protein binding
          chaperone binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0