Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other DNAJB6 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          DNAJB6 TMEM135
          Gene Name:
          DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B6
          transmembrane protein 135
          Gene Aliases:
          DJ4, DnaJ, HHDJ1, HSJ-2, HSJ2, LGMD1D, LGMD1E, MRJ, MSJ-1
          PMP52
          Chromosome Location:
          Chr.7: 157337004 - 157417439 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.11: 87037844 - 87328834 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.490745
          Hs.188591
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID HSS173346
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: DNAJB6
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_005494.2 NP_005485.1 7, 8 779
          NM_058246.3 NP_490647.1 7, 8 778
          XM_005249515.2 XP_005249572.1 7, 8 770
          XM_005249516.2 XP_005249573.1 7, 8 914
          XM_006715823.1 XP_006715886.1 7, 8 770
          XM_011515704.1 XP_011514006.1 7, 8 749
          GenBank mRNA AB014888.1 - 7, 8 724
          AB015798.1 - 7, 8 771
          AB015799.1 - 7, 8 771
          AB209859.1 - 7, 8 772
          AF060703.1 - 7, 8 769
          AF075601.1 - 7, 8 756
          AK124827.1 - 2, 3 1801
          AK223601.1 - 7, 8 789
          AK291953.1 - 7, 8 761
          AK293025.1 - 7, 8 762
          AK297796.1 - 6, 7 669
          AK297989.1 - 7, 8 638
          AK301152.1 - 5, 6 617
          AL136707.1 - 7, 8 783
          AL832124.1 - 2, 3 4395
          BC000177.2 - 7, 8 770 2900421
          BC002446.2 - 7, 8 778 3346070
          BC043270.1 - 2, 3 2490
          CR533498.1 - 6, 7 624
          Gene Symbol: TMEM135
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AF080569.1 - 7, 8 678

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein folding
          actin cytoskeleton organization
          extracellular matrix organization
          positive regulation of ATPase activity
          regulation of protein localization
          protein localization to nucleus
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          intermediate filament organization
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          chorio-allantoic fusion
          syncytiotrophoblast cell differentiation involved in labyrinthine layer development
          chorion development
          negative regulation of inclusion body assembly
          regulation of cellular response to heat
          ATPase activator activity
          DNA binding
          protein binding
          heat shock protein binding
          unfolded protein binding
          chaperone binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0