Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KDM4C SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KDM4C
          Gene Name:
          lysine demethylase 4C
          Gene Aliases:
          GASC1, JHDM3C, JMJD2C, TDRD14C
          Chromosome Location:
          Chr.9: 6720863 - 7175648 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.709425
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS177159
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KDM4C
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001146695.1 NP_001140167.1 10, 11 1935
          NM_001146696.1 NP_001140168.1 10, 11 1507
          NM_001304339.1 NP_001291268.1 10, 11 1935
          NM_001304340.1 NP_001291269.1 9, 10 1759
          NM_015061.3 NP_055876.2 10, 11 1935
          XM_006716741.2 XP_006716804.1 10, 11 1604
          XM_011517811.2 XP_011516113.1 11, 12 1559
          XM_011517812.2 XP_011516114.2 6, 7 749
          XM_011517816.2 XP_011516118.1 3, 4 560
          XM_017014498.1 XP_016869987.1 10, 11 1604
          XM_017014499.1 XP_016869988.1 12, 13 1646
          XM_017014500.1 XP_016869989.1 12, 13 1673
          XM_017014501.1 XP_016869990.1 9, 10 1288
          XM_017014502.1 XP_016869991.1 10, 11 1604
          XM_017014503.1 XP_016869992.1 10, 11 1604
          XM_017014504.1 XP_016869993.1 10, 11 1604
          XM_017014505.1 XP_016869994.1 2, 3 290
          XM_017014506.1 XP_016869995.1 11, 12 1619
          GenBank mRNA AB018323.1 - 10, 11 1515
          AB037901.1 - 10, 11 1505
          AK296401.1 - 3, 4 605
          AK303651.1 - 9, 10 1345
          AK304032.1 - 10, 11 1433
          AK304095.1 - 9, 10 1332
          AK310439.1 - 10, 11 1518
          AK314355.1 - 10, 11 1500
          BC104859.1 - 10, 11 1415 8143862
          BC104861.1 - 10, 11 1415 8143864
          BC143571.1 - 10, 11 1415 9052082

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          histone modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of cell proliferation
          histone H3-K9 demethylation
          oxidation-reduction process
          zinc ion binding
          enzyme binding
          histone demethylase activity
          histone demethylase activity (H3-K9 specific)
          androgen receptor binding
          dioxygenase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0