Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios de ensayos clínicos y CDMO
Servicios personalizados
Servicios empresariales
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Buscar
Buscar
Search button
Search button
Close
Estado del pedido
Pedido rápido
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Gestión de instrumentos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ARHGDIA SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ARHGDIA
Gene Name:
Rho GDP dissociation inhibitor alpha
Gene Aliases:
GDIA1, HEL-S-47e, NPHS8, RHOGDI, RHOGDI-1
Chromosome Location:
Chr.17: 81867719 - 81871406 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.159161
Species:
Human
siRNA ID
HSS180675
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ARHGDIA
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001185077.2
NP_001172006.1
4
689
NM_001185078.2
NP_001172007.1
4
459
NM_001301240.1
NP_001288169.1
4
459
NM_001301241.1
NP_001288170.1
4
689
NM_001301242.1
NP_001288171.1
4
459
NM_001301243.1
NP_001288172.1
3
594
NM_004309.5
NP_004300.1
4
459
XM_011523574.1
XP_011521876.1
3
819
GenBank mRNA
AF498926.1
-
3
323
AK293147.1
-
4
403
AK300816.1
-
4
432
AK312347.1
-
4
395
BC005851.2
-
4
415
2961556
BC005875.2
-
4
415
2961556
BC008701.3
-
3
350
2966760
BC009759.2
-
4
380
3935956
BC016031.1
-
3
331
3911525
BC016185.1
-
4
375
4867857
BC024258.1
-
4
375
3027721
BC027730.2
-
4
378
4764249
BC028333.1
-
4
378
BC075827.1
-
4
375
6074977
BC106044.1
-
4
418
6162284
BI755343.1
-
4
380
BI768191.1
-
4
416
BP325393.1
-
4
390
BQ674863.1
-
4
373
BT006884.1
-
3
323
CF132249.1
-
3
518
CR456777.1
-
3
323
D13989.1
-
3
343
DC406556.1
-
4
459
EU794615.1
-
3
350
KU177916.1
-
3
323
KU177917.1
-
3
323
M97579.1
-
3
323
X69550.1
-
4
376
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
G-protein modulator
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
movement of cell or subcellular component
negative regulation of cell adhesion
regulation of Rho protein signal transduction
negative regulation of apoptotic process
positive regulation of GTPase activity
negative regulation of axonogenesis
positive regulation of axonogenesis
regulation of small GTPase mediated signal transduction
semaphorin-plexin signaling pathway
regulation of actin cytoskeleton reorganization
Rho GDP-dissociation inhibitor activity
GTPase activator activity
protein binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-74fd55b88b-kd7lp:80/10.239.160.160:80.
git-commit: e4d250c089da5f210ba2ef291b70bc15861d50fd
git-url: git@github.com:thermofisher/magellan-core.git
git-branch: origin/release/2.9.0-2024.05.21-1.0