Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other NFATC4 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
NFATC4
Gene Name:
nuclear factor of activated T-cells 4
Gene Aliases:
NF-AT3, NF-ATC4, NFAT3
Chromosome Location:
Chr.14: 24366911 - 24379604 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.77810
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS181502
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: NFATC4
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001136022.2
NP_001129494.1
3
1068
NM_001198965.1
NP_001185894.1
2
1056
NM_001198966.2
NP_001185895.1
2
710
NM_001198967.2
NP_001185896.1
3
1068
NM_001288802.1
NP_001275731.1
2
859
NM_001320043.1
NP_001306972.1
3
1068
NM_004554.4
NP_004545.2
2
1056
XM_011536797.2
XP_011535099.1
2
891
XM_011536798.1
XP_011535100.1
2
981
XM_011536799.2
XP_011535101.1
2
893
GenBank mRNA
AK293185.1
-
2
931
AK293873.1
-
4
935
AK300450.1
-
2
734
AK302271.1
-
2
696
AK309339.1
-
3
856
AK309907.1
-
3
909
AK310433.1
-
2
859
AK310445.1
-
3
1040
BC008857.2
-
1
557
BC053855.1
-
2
872
5588610
EU887632.1
-
3
1040
EU887633.1
-
3
1040
EU887634.1
-
3
1040
EU887635.1
-
3
856
EU887636.1
-
3
856
EU887637.1
-
3
856
EU887638.1
-
3
909
EU887639.1
-
3
909
EU887640.1
-
3
909
EU887641.1
-
2
735
EU887642.1
-
2
735
EU887643.1
-
2
735
EU887644.1
-
2
859
EU887645.1
-
2
859
EU887646.1
-
2
859
EU887647.1
-
1
981
EU887648.1
-
1
981
EU887649.1
-
1
981
L41066.1
-
2
876
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
Rel homology transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
patterning of blood vessels
transcription from RNA polymerase II promoter
inflammatory response
heart development
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
negative regulation of Wnt signaling pathway
negative regulation of protein binding
positive regulation of tumor necrosis factor production
calcineurin-NFAT signaling cascade
cellular response to UV
negative regulation of chromatin binding
cellular respiration
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
regulation of synaptic plasticity
negative regulation of dendrite morphogenesis
smooth muscle cell differentiation
muscle cell development
cellular response to lithium ion
negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of synapse maturation
positive regulation of apoptotic signaling pathway
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
transcription coactivator activity
protein binding
transcription factor binding
peroxisome proliferator activated receptor binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-kjp6x:80/100.66.78.163:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0