Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other NUCB2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
NUCB2
Gene Name:
nucleobindin 2
Gene Aliases:
HEL-S-109, NEFA
Chromosome Location:
Chr.11: 17260340 - 17331881 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.654599
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS181604
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
459.00
Your Price
Online offer:
459.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: NUCB2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_005013.2
NP_005004.1
6
710
XM_017017804.1
XP_016873293.1
8
945
XM_017017805.1
XP_016873294.1
7
861
XM_017017806.1
XP_016873295.1
7
804
XM_017017807.1
XP_016873296.1
7
815
XM_017017808.1
XP_016873297.1
6
749
XM_017017809.1
XP_016873298.1
6
746
XM_017017810.1
XP_016873299.1
8
1216
XM_017017811.1
XP_016873300.1
8
1125
XM_017017812.1
XP_016873301.1
6
710
XM_017017813.1
XP_016873302.1
7
809
XM_017017814.1
XP_016873303.1
7
802
XM_017017815.1
XP_016873304.1
9
1209
XM_017017816.1
XP_016873305.1
7
979
XM_017017817.1
XP_016873306.1
7
904
XM_017017818.1
XP_016873307.1
5
555
XM_017017819.1
XP_016873308.1
5
500
XM_017017820.1
XP_016873309.1
8
945
XM_017017821.1
XP_016873310.1
8
941
XM_017017822.1
XP_016873311.1
6
713
XM_017017823.1
XP_016873312.1
7
817
XM_017017824.1
XP_016873313.1
7
815
XM_017017825.1
XP_016873314.1
6
733
XM_017017826.1
XP_016873315.1
6
746
XM_017017827.1
XP_016873316.1
8
1172
XM_017017828.1
XP_016873317.1
7
802
XM_017017829.1
XP_016873318.1
5
578
GenBank mRNA
AB231311.1
-
4
465
AF052642.1
-
4
465
AF052643.1
-
4
465
AF052644.1
-
4
465
AF450266.1
-
6
679
AK093209.1
-
12
1706
AK097398.1
-
8
1126
AK128739.1
-
10
2377
AK291507.1
-
6
740
FJ224327.1
-
6
684
X76732.1
-
6
684
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
calmodulin-related
Gene Ontology Categories:
Process(es)
DNA binding
calcium ion binding
protein binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-55658555d6-7l2qm:80/100.66.75.127:80.
git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.41.0-Offline