Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CYCS SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CYCS
          Gene Name:
          cytochrome c, somatic
          Gene Aliases:
          CYC, HCS, THC4
          Chromosome Location:
          Chr.7: 25118651 - 25125361 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.437060
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS182449
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CYCS
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_018947.5 NP_061820.1 3 442
          GenBank mRNA AK311836.1 - 3 373
          AL713681.1 - 3 332
          BC005299.1 - 3 339 3838954
          BC008475.1 - 3 341 4284529
          BC008477.1 - 3 341 4290897
          BC009578.1 - 3 341 3961416
          BC009579.1 - 3 341 4045034
          BC009582.1 - 3 341 4082112
          BC009587.1 - 3 341 4096763
          BC009602.1 - 3 341 4134675
          BC009607.1 - 3 345 4287362
          BC014359.1 - 3 345 3930323
          BC014361.1 - 3 345 3931721
          BC015130.1 - 3 345 3932265
          BC016006.1 - 3 345 4656402
          BC021994.1 - 3 345 4096609
          BC022330.1 - 3 341 4280695
          BC024216.1 - 3 384
          BC067222.1 - 3 345 3685258
          BC068464.1 - 3 341 4826114
          BC070156.1 - 3 341 6451982
          BC070346.1 - 3 342 3826017
          BC071761.1 - 3 341 4656503
          BT006946.1 - 2 272
          BU597562.1 - 3 420
          CR542175.1 - 2 272
          D00265.1 - 1 41

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to reactive oxygen species
          mitochondrial electron transport, ubiquinol to cytochrome c
          mitochondrial electron transport, cytochrome c to oxygen
          protein dephosphorylation
          mitochondrion organization
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process by cytochrome c
          cellular respiration
          intrinsic apoptotic signaling pathway
          protein serine/threonine phosphatase activity
          protein binding
          heme binding
          electron transporter, transferring electrons from CoQH2-cytochrome c reductase complex and cytochrome c oxidase complex activity
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0