Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ARHGEF10L SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ARHGEF10L
Gene Name:
Rho guanine nucleotide exchange factor 10 like
Gene Aliases:
GrinchGEF
Chromosome Location:
Chr.1: 17520197 - 17697875 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.443460
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS182892
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ARHGEF10L
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001011722.2
NP_001011722.2
27
3636
NM_001319837.1
NP_001306766.1
26
3621
NM_001319838.1
NP_001306767.1
18
2860
NM_001328124.1
NP_001315053.1
21
3085
NM_018125.3
NP_060595.3
29
3869
NR_137287.1
30
4616
NR_137288.1
29
4496
XM_005245923.2
XP_005245980.2
28
3728
XM_005245925.2
XP_005245982.2
28
3716
XM_005245927.2
XP_005245984.2
21
3085
XM_005245929.2
XP_005245986.2
20
3070
XM_006710728.1
XP_006710791.1
28
3910
XM_006710729.1
XP_006710792.1
28
3725
XM_006710731.1
XP_006710794.1
28
3907
XM_011541691.2
XP_011539993.1
27
3725
XM_011541692.2
XP_011539994.1
26
3719
XM_011541693.2
XP_011539995.1
26
3710
XM_017001617.1
XP_016857106.1
27
3701
XM_017001618.1
XP_016857107.1
22
3003
XM_017001621.1
XP_016857110.1
28
3852
XM_017001622.1
XP_016857111.1
27
3837
GenBank mRNA
AB046846.1
-
29
3869
AK001383.1
-
17
2400
AK092020.1
-
18
2857
AK123471.1
-
2
1637
AK126877.1
-
20
3975
BC065561.1
-
15
2371
BC080596.1
-
18
2532
BC117171.1
-
27
3626
40125722
BC143347.1
-
27
3626
9051852
DQ139833.1
-
26
3578
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
G-protein modulator
protein-binding activity modulator
guanyl-nucleotide exchange factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
regulation of Rho protein signal transduction
positive regulation of GTPase activity
Rho guanyl-nucleotide exchange factor activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0