Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PARD3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PARD3
          Gene Name:
          par-3 family cell polarity regulator
          Gene Aliases:
          ASIP, Baz, PAR3, PAR3alpha, PARD-3, PARD3A, PPP1R118, SE2-5L16, SE2-5LT1, SE2-5T2
          Chromosome Location:
          Chr.10: 34109560 - 34815325 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.131489
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS183489
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PARD3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001184785.1 NP_001171714.1 19 3015
          NM_001184786.1 NP_001171715.1 18 2976
          NM_001184787.1 NP_001171716.1 19 3024
          NM_001184788.1 NP_001171717.1 18 2886
          NM_001184789.1 NP_001171718.1 18 2886
          NM_001184790.1 NP_001171719.1 17 2754
          NM_001184791.1 NP_001171720.1 16 2799
          NM_001184792.1 NP_001171721.1 19 3015
          NM_001184793.1 NP_001171722.1 19 2922
          NM_001184794.1 NP_001171723.1 18 2886
          NM_019619.3 NP_062565.2 19 3024
          XM_005252528.4 XP_005252585.1 19 3003
          XM_005252530.4 XP_005252587.1 18 2961
          XM_005252531.4 XP_005252588.1 19 2916
          XM_005252532.4 XP_005252589.1 18 2660
          XM_005252534.4 XP_005252591.1 19 3003
          XM_005252535.4 XP_005252592.1 18 2964
          XM_011519569.2 XP_011517871.1 19 3012
          XM_011519570.2 XP_011517872.1 18 2976
          XM_011519571.2 XP_011517873.1 18 2970
          XM_011519572.2 XP_011517874.1 18 2967
          XM_011519573.2 XP_011517875.1 19 2925
          XM_011519575.2 XP_011517877.1 18 2699
          XM_011519576.2 XP_011517878.1 18 2670
          XM_011519577.2 XP_011517879.1 17 2847
          XM_011519578.2 XP_011517880.1 17 2845
          XM_011519579.2 XP_011517881.1 17 2568
          XM_011519581.2 XP_011517883.1 19 3015
          XM_011519583.2 XP_011517885.1 19 3015
          XM_017016430.1 XP_016871919.1 18 2958
          GenBank mRNA AB073671.1 - 16 2469
          AF177228.1 - 12 1670
          AF196185.1 - 19 2972
          AF196186.1 - 19 2972
          AF252293.1 - 17 2424
          AF332592.1 - 18 2556
          AF332593.1 - 18 2556
          AF454057.1 - 17 2392
          AF454058.1 - 17 2864
          AF454059.1 - 14 1976
          AF467002.1 - 19 2694
          AF467003.1 - 19 2685
          AF467004.1 - 19 2694
          AF467005.1 - 16 2469
          AF467006.1 - 18 2556
          AK024668.1 - 6 667
          AK025892.1 - 10 1462
          AK027735.1 - 17 2219
          BC011711.2 - 2 117
          BC071566.1 - 18 2923 30344732
          BM796605.1 - 2 118

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein complex assembly
          protein targeting to membrane
          cell cycle
          establishment or maintenance of cell polarity
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          axonogenesis
          asymmetric cell division
          negative regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          myelination in peripheral nervous system
          positive regulation of myelination
          regulation of cellular localization
          bicellular tight junction assembly
          establishment of epithelial cell polarity
          protein binding
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding
          phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding
          protein phosphatase binding
          phosphatidylinositol-3-phosphate binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-mtn5c:80/100.66.73.196:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0