Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RFC3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RFC3
          Gene Name:
          replication factor C subunit 3
          Gene Aliases:
          RFC38
          Chromosome Location:
          Chr.13: 33818049 - 33973946 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.115474
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS184273
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RFC3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002915.3 NP_002906.1 8 948
          NM_181558.2 NP_853536.2 8 948
          XM_011535172.2 XP_011533474.1 8 968
          XM_011535173.2 XP_011533475.1 8 968
          XM_011535174.2 XP_011533476.1 8 968
          XM_011535175.1 XP_011533477.1 8 968
          XM_017020680.1 XP_016876169.1 8 968
          XM_017020681.1 XP_016876170.1 8 968
          XM_017020682.1 XP_016876171.1 8 968
          GenBank mRNA AK222572.1 - 8 875
          AK296527.1 - 8 889
          AK312544.1 - 8 865
          BC000149.2 - 8 879 2900958
          BT019668.1 - 8 838
          BU618419.1 - 2 395
          CX786577.1 - 7 690
          L07541.1 - 8 847

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-directed DNA polymerase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          telomere maintenance via recombination
          DNA synthesis involved in DNA repair
          DNA replication
          DNA strand elongation involved in DNA replication
          transcription-coupled nucleotide-excision repair
          nucleotide-excision repair, DNA incision, 5'-to lesion
          nucleotide-excision repair, DNA gap filling
          translesion synthesis
          nucleotide-excision repair, DNA incision
          error-prone translesion synthesis
          DNA damage response, detection of DNA damage
          response to organophosphorus
          error-free translesion synthesis
          positive regulation of DNA-directed DNA polymerase activity
          regulation of signal transduction by p53 class mediator
          DNA binding
          DNA clamp loader activity
          protein binding
          ATPase activity
          single-stranded DNA-dependent ATPase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-bznxf:80/100.66.77.153:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline