Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
CDMO 및 임상 시험 서비스
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
전체검색
전체검색
Search button
Search button
Close
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
장비관리
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other TSC2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
TSC2
Gene Name:
tuberous sclerosis 2
Gene Aliases:
LAM, PPP1R160, TSC4
Chromosome Location:
Chr.16: 2047804 - 2088720 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.90303
Species:
Human
siRNA ID
HSS186436
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Add To Cart
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: TSC2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_000548.4
NP_000539.2
13
1546
NM_001077183.2
NP_001070651.1
13
1546
NM_001114382.2
NP_001107854.1
13
1546
NM_001318827.1
NP_001305756.1
12
1435
NM_001318829.1
NP_001305758.1
12
1379
NM_001318831.1
NP_001305760.1
10
1172
NM_001318832.1
NP_001305761.1
13
1447
XM_005255529.4
XP_005255586.2
13
1433
XM_005255531.4
XP_005255588.2
13
1433
XM_011522636.2
XP_011520938.1
13
1433
XM_011522637.2
XP_011520939.1
13
1433
XM_011522638.2
XP_011520940.2
12
1526
XM_011522639.2
XP_011520941.1
13
1433
XM_011522640.2
XP_011520942.1
13
1433
XM_017023615.1
XP_016879104.1
13
1433
XM_017023616.1
XP_016879105.1
13
1433
XM_017023617.1
XP_016879106.1
12
1526
XM_017023618.1
XP_016879107.1
14
1520
GenBank mRNA
AB210000.1
-
13
1452
AK295672.1
-
12
1266
AK295728.1
-
13
1447
AK299343.1
-
12
1316
BC150300.1
-
13
1421
8860381
BX647816.1
-
10
1035
KJ534954.1
-
12
1346
KJ534955.1
-
12
1346
KJ534958.1
-
12
1346
KJ534982.1
-
12
1346
KJ535039.1
-
12
1346
KJ535091.1
-
12
1346
X75621.1
-
12
1364
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
GTPase-activating protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
neural tube closure
negative regulation of protein kinase activity
protein import into nucleus
endocytosis
cell cycle arrest
heart development
protein localization
negative regulation of cell proliferation
negative regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
viral process
vesicle-mediated transport
regulation of endocytosis
negative regulation of Wnt signaling pathway
negative regulation of TOR signaling
protein kinase B signaling
positive regulation of GTPase activity
regulation of insulin receptor signaling pathway
negative regulation of insulin receptor signaling pathway
insulin-like growth factor receptor signaling pathway
positive chemotaxis
regulation of small GTPase mediated signal transduction
regulation of cell cycle
negative regulation of protein kinase B signaling
GTPase activator activity
protein binding
phosphatase binding
small GTPase binding
protein homodimerization activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-567f868b4f-jgtjs:80/10.239.162.121:80.
git-commit: 96b0dd45ad55c22ec1de1c352dff25df4a817ab2
git-url: git@github.com:thermofisher/magellan-core.git
git-branch: origin/release/2.8.0-2024.05.19-1.0