Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CALR SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CALR
          Gene Name:
          calreticulin
          Gene Aliases:
          CRT, HEL-S-99n, RO, SSA, cC1qR
          Chromosome Location:
          Chr.19: 12938600 - 12944490 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.515162
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS188554
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CALR
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_004343.3 NP_004334.1 3 288
          GenBank mRNA AB451408.1 - 3 208
          AK223060.1 - 3 176
          AK295230.1 - 2 231
          AK304492.1 - 2 235
          AY047586.1 - 3 261
          BC002500.2 - 3 241 3050717
          BC007911.1 - 3 278 4299303
          BC020493.1 - 3 270 3898550
          BT007448.1 - 3 208
          CR457070.1 - 3 208
          FJ224311.1 - 3 274
          M32294.1 - 3 274
          M84739.1 - 3 316

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          peptide antigen assembly with MHC class I protein complex
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein folding
          protein export from nucleus
          cellular calcium ion homeostasis
          receptor-mediated endocytosis
          cell cycle arrest
          spermatogenesis
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of translation
          protein maturation by protein folding
          cortical actin cytoskeleton organization
          response to estradiol
          negative regulation of intracellular steroid hormone receptor signaling pathway
          response to testosterone
          protein localization to nucleus
          protein folding in endoplasmic reticulum
          ATF6-mediated unfolded protein response
          regulation of meiotic nuclear division
          response to drug
          glucocorticoid receptor signaling pathway
          regulation of apoptotic process
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of DNA replication
          positive regulation of cell cycle
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of retinoic acid receptor signaling pathway
          positive regulation of phagocytosis
          protein stabilization
          sequestering of calcium ion
          cardiac muscle cell differentiation
          chaperone-mediated protein folding
          cellular response to lithium ion
          cellular senescence
          positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
          positive regulation of dendritic cell chemotaxis
          complement component C1q binding
          glycoprotein binding
          DNA binding
          mRNA binding
          integrin binding
          iron ion binding
          calcium ion binding
          protein binding
          zinc ion binding
          carbohydrate binding
          ubiquitin protein ligase binding
          peptide binding
          hormone binding
          protein binding involved in protein folding
          poly(A) RNA binding
          androgen receptor binding
          unfolded protein binding
          chaperone binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-49ts5:80/100.66.72.225:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0