Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPFIA1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PPFIA1
          Gene Name:
          PTPRF interacting protein alpha 1
          Gene Aliases:
          LIP.1, LIP1, LIPRIN
          Chromosome Location:
          Chr.11: 70270687 - 70384501 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.530749
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS189316
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price 459.00
          Your Price
          Online offer:
          459.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PPFIA1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003626.3 NP_003617.1 14, 15 1911
          NM_177423.2 NP_803172.1 14, 15 1911
          NR_045286.1 14, 15 1892
          XM_006718716.3 XP_006718779.1 15, 16 1999
          XM_011545306.2 XP_011543608.1 15, 16 1871
          XM_011545307.2 XP_011543609.1 15, 16 1999
          XM_011545308.2 XP_011543610.1 15, 16 1999
          XM_011545309.2 XP_011543611.1 15, 16 1999
          XM_011545310.2 XP_011543612.1 14, 15 1924
          XM_011545311.2 XP_011543613.1 15, 16 1999
          XM_011545312.2 XP_011543614.1 15, 16 1999
          XM_011545313.2 XP_011543615.1 15, 16 1999
          XM_011545314.2 XP_011543616.1 15, 16 1999
          XM_011545315.2 XP_011543617.1 14, 15 1924
          XM_011545316.2 XP_011543618.1 15, 16 1999
          XM_011545317.2 XP_011543619.1 15, 16 1999
          XM_011545319.1 XP_011543621.1 14, 15 1924
          XM_017018448.1 XP_016873937.1 15, 16 1999
          XM_017018449.1 XP_016873938.1 14, 15 1924
          XM_017018450.1 XP_016873939.1 15, 16 1999
          GenBank mRNA AB209314.1 - 14, 15 1819
          BC034046.1 - 14, 15 1874 4794300
          U22815.1 - 14, 15 1925
          U22816.1 - 14, 15 1925

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell-matrix adhesion
          signal transduction
          neurotransmitter secretion
          glutamate secretion
          negative regulation of stress fiber assembly
          negative regulation of establishment of protein localization to plasma membrane
          signal transducer activity
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-qfdf2:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline