Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other GIT2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
GIT2
Gene Name:
GIT ArfGAP 2
Gene Aliases:
CAT-2, CAT2, PKL
Chromosome Location:
Chr.12: 109929792 - 109996389 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.434996
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS190636
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Contact Us
Your Price
Online offer:
3062.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: GIT2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001135213.1
NP_001128685.1
9, 10
946
NM_001135214.1
NP_001128686.1
8, 9
940
NM_014776.3
NP_055591.2
8, 9
940
NM_057169.3
NP_476510.1
8, 9
940
NM_057170.3
NP_476511.1
8, 9
940
NM_139201.2
NP_631940.2
8, 9
940
XM_005253997.3
XP_005254054.1
8, 9
932
XM_005254000.3
XP_005254057.1
8, 9
932
XM_006719707.3
XP_006719770.1
8, 9
935
XM_006719708.3
XP_006719771.1
8, 9
935
XM_006719709.3
XP_006719772.1
8, 9
935
XM_006719712.3
XP_006719775.1
8, 9
935
XM_006719713.3
XP_006719776.1
8, 9
932
XM_006719714.3
XP_006719777.1
8, 9
935
XM_017020258.1
XP_016875747.1
8, 9
932
XM_017020259.1
XP_016875748.1
8, 9
932
XM_017020260.1
XP_016875749.1
8, 9
932
XM_017020261.1
XP_016875750.1
8, 9
927
GenBank mRNA
AB451294.1
-
8, 9
775
AB451428.1
-
8, 9
775
AF124491.1
-
8, 9
775
AK222736.1
-
8, 9
847
AK303198.1
-
7, 8
641
AK304240.1
-
8, 9
924
AK308304.1
-
8, 9
855
BC001379.2
-
8, 9
840
3051069
BC014223.2
-
7, 8
691
BT007312.1
-
8, 9
775
CR533568.1
-
8, 9
775
D63482.2
-
9, 10
852
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
positive regulation of GTPase activity
behavioral response to pain
GTPase activator activity
protein binding
protein complex binding
metal ion binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0