Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PRDX3 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Prdx3
Gene Name:
peroxiredoxin 3
Gene Aliases:
AW822249, Aop1, D0Tohi1, Ef2l, Mer5, Prx3, SP22, TDXM
Chromosome Location:
Chr.19: 60864066 - 60874538 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.29821
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
MSS202040
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1320001
Price
Contact Us
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Prdx3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_007452.2
NP_031478.1
5
592
GenBank mRNA
AK002448.1
-
5
526
M28723.1
-
5
568
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
peroxidase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
maternal placenta development
apoptotic process
response to oxidative stress
mitochondrion organization
positive regulation of cell proliferation
peptidyl-cysteine oxidation
myeloid cell differentiation
response to lipopolysaccharide
negative regulation of kinase activity
cellular response to oxidative stress
cellular response to reactive oxygen species
response to hydrogen peroxide
hydrogen peroxide catabolic process
negative regulation of apoptotic process
negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
negative regulation of neuron apoptotic process
positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
regulation of mitochondrial membrane potential
oxidation-reduction process
peroxidase activity
protein C-terminus binding
thioredoxin peroxidase activity
antioxidant activity
oxidoreductase activity
kinase binding
protein kinase binding
identical protein binding
cysteine-type endopeptidase inhibitor activity involved in apoptotic process
peroxiredoxin activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0