Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FGFR2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Fgfr2
          Gene Name:
          fibroblast growth factor receptor 2
          Gene Aliases:
          AU043015, AW556123, Bek, Fgfr-2, Fgfr-7, Fgfr7, KGFR, KGFRTr, svs
          Chromosome Location:
          Chr.7: 130162451 - 130266944 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.16340
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID MSS204297
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1320001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Fgfr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_010207.2 NP_034337.2 5, 6 1842
          NM_201601.2 NP_963895.2 3, 4 1497
          GenBank mRNA BC065069.1 - 3, 4 928
          BC072640.1 - 5, 6 1279
          BC151201.1 - 3, 4 702 9088089
          BC172174.1 - 4, 5 780 9054844
          EF143322.1 - 3, 4 351
          EF143323.1 - 4, 5 618
          EF143324.1 - 2, 3 273
          EF143325.1 - 3, 4 351
          EF143326.1 - 3, 4 351
          EF143327.1 - 2, 3 273
          EF143328.1 - 4, 5 618
          EF143329.1 - 4, 5 618
          EF143330.1 - 3, 4 351
          EF143331.1 - 2, 3 273
          EF143332.1 - 3, 4 351
          EF143334.1 - 2, 3 273
          EF143335.1 - 4, 5 618
          EF143336.1 - 2, 3 273
          EF143338.1 - 4, 5 618
          EF143339.1 - 2, 3 273
          EF143340.1 - 2, 3 273
          M63503.1 - 3, 4 948
          M86441.1 - 5, 6 1224
          X55441.1 - 5, 6 1272

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          angiogenesis
          ureteric bud development
          in utero embryonic development
          epithelial to mesenchymal transition
          positive regulation of mesenchymal cell proliferation
          outflow tract septum morphogenesis
          membranous septum morphogenesis
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          cell-cell signaling
          axonogenesis
          neuromuscular junction development
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          regulation of smoothened signaling pathway
          post-embryonic development
          embryonic pattern specification
          organ morphogenesis
          regulation of cell fate commitment
          positive regulation of phospholipase activity
          phosphorylation
          morphogenesis of embryonic epithelium
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          orbitofrontal cortex development
          ventricular zone neuroblast division
          pyramidal neuron development
          gland morphogenesis
          positive regulation of Wnt signaling pathway
          bone mineralization
          lung development
          epithelial cell differentiation
          midbrain development
          otic vesicle formation
          hair follicle morphogenesis
          lacrimal gland development
          multicellular organism growth
          organ growth
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in negative regulation of apoptotic process in bone marrow
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in hemopoiesis
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in positive regulation of cell proliferation in bone marrow
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in orbitofrontal cortex development
          regulation of multicellular organism growth
          regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          regulation of cell proliferation
          inner ear morphogenesis
          odontogenesis
          positive regulation of MAPK cascade
          cell fate commitment
          positive regulation of cell cycle
          negative regulation of mitotic nuclear division
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein autophosphorylation
          lung alveolus development
          synaptic vesicle transport
          embryonic digestive tract morphogenesis
          embryonic organ morphogenesis
          digestive tract development
          embryonic organ development
          reproductive structure development
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          epidermis morphogenesis
          branching morphogenesis of a nerve
          mesenchymal cell differentiation
          epithelial cell proliferation
          regulation of epithelial cell proliferation
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          regulation of smooth muscle cell differentiation
          positive regulation of cell division
          ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis
          positive regulation of cardiac muscle cell proliferation
          limb bud formation
          bone development
          bone morphogenesis
          coronal suture morphogenesis
          epithelial tube branching involved in lung morphogenesis
          branching involved in prostate gland morphogenesis
          branching involved in salivary gland morphogenesis
          bud elongation involved in lung branching
          lung lobe morphogenesis
          lung-associated mesenchyme development
          positive regulation of epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis
          prostate gland morphogenesis
          prostate epithelial cord elongation
          prostate epithelial cord arborization involved in prostate glandular acinus morphogenesis
          squamous basal epithelial stem cell differentiation involved in prostate gland acinus development
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in mammary gland specification
          lateral sprouting from an epithelium
          mammary gland bud formation
          epithelial cell proliferation involved in salivary gland morphogenesis
          branch elongation involved in salivary gland morphogenesis
          branching involved in labyrinthine layer morphogenesis
          regulation of branching involved in prostate gland morphogenesis
          regulation of morphogenesis of a branching structure
          mesenchymal cell differentiation involved in lung development
          mesenchymal cell proliferation involved in lung development
          vasculogenesis involved in coronary vascular morphogenesis
          endodermal digestive tract morphogenesis
          lens fiber cell development
          regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          nucleotide binding
          protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
          fibroblast growth factor-activated receptor activity
          protein binding
          ATP binding
          heparin binding
          kinase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring phosphorus-containing groups
          fibroblast growth factor binding
          protein homodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ckh64:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0