Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other GLI3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Gli3
          Gene Name:
          GLI-Kruppel family member GLI3
          Gene Aliases:
          AI854843, AU023367, Bph, GLI3-190, GLI3FL, Pdn, Xt, add
          Chromosome Location:
          Chr.13: 15463235 - 15730026 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.5098
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID MSS204729
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1320001
          제품 정가 Contact Us
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Gli3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_008130.2 NP_032156.2 15 3845
          GenBank mRNA BC141135.1 - 15 3546 9055747
          BC145445.1 - 15 3546 9054003
          X95255.1 - 15 3585

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          metanephros development
          branching involved in ureteric bud morphogenesis
          in utero embryonic development
          kidney development
          positive regulation of neuroblast proliferation
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          smoothened signaling pathway
          pattern specification process
          axon guidance
          central nervous system development
          brain development
          hindgut morphogenesis
          heart development
          negative regulation of cell proliferation
          anterior/posterior pattern specification
          dorsal/ventral pattern formation
          proximal/distal pattern formation
          regulation of gene expression
          protein processing
          spinal cord dorsal/ventral patterning
          spinal cord motor neuron differentiation
          telencephalon development
          pallium development
          subpallium development
          optic nerve morphogenesis
          hippocampus development
          smoothened signaling pathway involved in ventral spinal cord interneuron specification
          smoothened signaling pathway involved in spinal cord motor neuron cell fate specification
          forebrain dorsal/ventral pattern formation
          cerebral cortex radial glia guided migration
          layer formation in cerebral cortex
          forebrain radial glial cell differentiation
          neural tube development
          lateral ganglionic eminence cell proliferation
          melanocyte differentiation
          lung development
          embryonic limb morphogenesis
          mammary gland development
          forebrain development
          positive regulation of chondrocyte differentiation
          T cell differentiation in thymus
          limb morphogenesis
          tube development
          regulation of cell proliferation
          positive regulation of protein import into nucleus
          odontogenesis of dentin-containing tooth
          embryonic digit morphogenesis
          regulation of apoptotic process
          camera-type eye development
          negative regulation of apoptotic process
          tongue development
          negative thymic T cell selection
          regulation of cell differentiation
          negative regulation of cell differentiation
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of osteoblast differentiation
          negative regulation of smoothened signaling pathway
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of alpha-beta T cell differentiation
          negative regulation of alpha-beta T cell differentiation
          embryonic digestive tract morphogenesis
          embryonic digestive tract development
          developmental growth
          camera-type eye morphogenesis
          embryonic morphogenesis
          anatomical structure formation involved in morphogenesis
          neuron fate commitment
          embryonic skeletal system morphogenesis
          oligodendrocyte differentiation
          branching morphogenesis of an epithelial tube
          inner ear development
          anatomical structure development
          palate development
          limb development
          frontal suture morphogenesis
          lambdoid suture morphogenesis
          sagittal suture morphogenesis
          mammary gland specification
          smoothened signaling pathway involved in dorsal/ventral neural tube patterning
          artery development
          anterior semicircular canal development
          lateral semicircular canal development
          cell differentiation involved in kidney development
          thymocyte apoptotic process
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          nucleic acid binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          histone acetyltransferase binding
          histone deacetylase binding
          sequence-specific DNA binding
          metal ion binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0