Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ITGB1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Itgb1
          Gene Name:
          integrin beta 1 (fibronectin receptor beta)
          Gene Aliases:
          4633401G24Rik, AA409975, AA960159, CD29, ENSMUSG00000051907, Fnrb, Gm9863, gpIIa
          Chromosome Location:
          Chr.8: 128685284 - 128733579 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.263396
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID MSS205554
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1320001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Itgb1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_010578.2 NP_034708.1 7, 8 1246
          GenBank mRNA AK076526.1 - 3, 4 543
          AK088016.1 - 7, 8 1147
          AK088729.1 - 7, 8 993
          AK135521.1 - 6, 7 922
          AK141253.1 - 2, 3 173
          AK159689.1 - 7, 8 1088
          AK167682.1 - 7, 8 1144
          BC050906.1 - 7, 8 1119 5721348
          X15202.1 - 6, 7 939
          Y00769.1 - 7, 8 1034

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_017022, XM_006255824, BC131845, U12309.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          integrin

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          in utero embryonic development
          cell fate specification
          tissue homeostasis
          cell migration involved in sprouting angiogenesis
          cellular calcium ion homeostasis
          cell adhesion
          leukocyte cell-cell adhesion
          cell-matrix adhesion
          calcium-independent cell-matrix adhesion
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          integrin-mediated signaling pathway
          regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          germ cell migration
          visual learning
          regulation of collagen catabolic process
          positive regulation of cell-substrate adhesion
          positive regulation of neuron projection development
          cell migration
          formation of radial glial scaffolds
          positive regulation of cell migration
          neuron projection development
          negative regulation of cell projection organization
          cell-substrate adhesion
          protein transport within lipid bilayer
          heterotypic cell-cell adhesion
          negative regulation of Rho protein signal transduction
          positive regulation of apoptotic process
          stress fiber assembly
          positive regulation of MAPK cascade
          sarcomere organization
          negative regulation of cell differentiation
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of neuron differentiation
          positive regulation of endocytosis
          axon extension
          cardiac muscle tissue development
          dendrite morphogenesis
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          leukocyte tethering or rolling
          regulation of cell cycle
          cardiac muscle cell differentiation
          bicellular tight junction assembly
          positive regulation of establishment of protein localization to plasma membrane
          negative regulation of anoikis
          glycoprotein binding
          fibronectin binding
          protease binding
          actin binding
          receptor activity
          receptor binding
          integrin binding
          protein binding
          collagen binding
          kinase binding
          protein kinase binding
          protein domain specific binding
          protein complex binding
          peptide binding
          laminin binding
          metal ion binding
          protein heterodimerization activity
          cell adhesion molecule binding
          alpha-actinin binding
          collagen binding involved in cell-matrix adhesion

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-qm6d9:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline