Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other LIPH SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Liph
          Gene Name:
          lipase, member H
          Gene Aliases:
          C130037N08Rik, D16Wsu119e, H06, Lpdlr, P3, PLA1B, lpd1, lpd2, mPA-PLA1
          Chromosome Location:
          Chr.16: 21953817 - 21995542 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.33192
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID MSS215954
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1320001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Liph
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001083894.1 NP_001077363.1 10 1485
          NM_001289581.1 NP_001276510.1 10 1544
          NM_001289582.1 NP_001276511.1 10 1479
          NM_153404.3 NP_700453.1 9 1395
          GenBank mRNA AK035498.1 - 10 1438
          AK048150.1 - 10 1378
          AK134352.1 - 10 1444
          AK136503.1 - 10 1448
          AK137278.1 - 10 1516
          AK161067.1 - 10 1429
          AK162492.1 - 10 1451
          AY093499.1 - 10 1312
          BC037489.1 - 9 1313 4487939

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          lipase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          lipid catabolic process
          phospholipase activity
          heparin binding
          prenylcysteine methylesterase activity
          lipase activity
          hydrolase activity
          1-oxa-2-oxocycloheptane lactonase activity
          sulfolactone hydrolase activity
          3,4-dihydrocoumarin hydrolase activity
          butyrolactone hydrolase activity
          endosulfan lactone lactonase activity
          L-ascorbate 6-phosphate lactonase activity
          Ser-tRNA(Thr) hydrolase activity
          Ala-tRNA(Pro) hydrolase activity
          Cys-tRNA(Pro) hydrolase activity
          Ser(Gly)-tRNA(Ala) hydrolase activity
          all-trans-retinyl-palmitate hydrolase, all-trans-retinol forming activity
          retinyl-palmitate esterase activity
          carboxylic ester hydrolase activity
          mannosyl-oligosaccharide 1,6-alpha-mannosidase activity
          mannosyl-oligosaccharide 1,3-alpha-mannosidase activity
          methyl indole-3-acetate esterase activity
          methyl salicylate esterase activity
          methyl jasmonate esterase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0