Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other POU5F1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Pou5f1
          Gene Name:
          POU domain, class 5, transcription factor 1
          Gene Aliases:
          NF-A3, Oct-3, Oct-3/4, Oct-4, Oct3, Oct3/4, Oct4, Otf-3, Otf-4, Otf3, Otf3-rs7, Otf3g, Otf4
          Chromosome Location:
          Chr.17: 35506032 - 35510777 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.17031
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID MSS237606
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1320001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Pou5f1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001252452.1 NP_001239381.1 4 381
          NM_013633.3 NP_038661.2 4 743
          GenBank mRNA AB221654.1 - 4 675
          AB375269.1 - 4 320
          AB375270.1 - 4 381
          AB375271.1 - 3 573
          AB375272.1 - 4 347
          AB375273.1 - 4 362
          AB375274.1 - 2 193
          AB375275.1 - 1 54
          AB375276.1 - 4 877
          AB375277.1 - 3 339
          AK145321.1 - 4 714
          BC068268.1 - 4 719 30019896
          M34381.1 - 4 724
          X52437.1 - 4 622

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          mesodermal cell fate commitment
          endodermal cell fate commitment
          ectodermal cell fate commitment
          endodermal cell fate specification
          trophectodermal cell differentiation
          blastocyst growth
          BMP signaling pathway involved in heart induction
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          multicellular organism development
          response to organic substance
          regulation of gene expression
          stem cell population maintenance
          germ-line stem cell population maintenance
          response to retinoic acid
          somatic stem cell population maintenance
          positive regulation of catenin import into nucleus
          mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          cell fate commitment
          negative regulation of cell differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of calcium ion-dependent exocytosis
          stem cell differentiation
          positive regulation of protein kinase B signaling
          negative regulation of protein kinase B signaling
          positive regulation of SMAD protein import into nucleus
          cell fate commitment involved in formation of primary germ layer
          cardiac cell fate determination
          negative regulation of gene silencing by miRNA
          regulation of heart induction by regulation of canonical Wnt signaling pathway
          regulation of methylation-dependent chromatin silencing
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II transcription coactivator activity
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription corepressor activity
          protein binding
          transcription factor binding
          chromatin DNA binding
          ubiquitin protein ligase binding
          miRNA binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          poly(A) RNA binding
          protein heterodimerization activity
          POU domain binding
          HMG box domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-9zhk8:80/100.66.76.103:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline