Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other BDNF SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Bdnf
          Gene Name:
          brain derived neurotrophic factor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 109674700 - 109727043 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.1442
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID MSS273385
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1320001
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Bdnf
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001048139.1 NP_001041604.1 2 1071
          NM_001048141.1 NP_001041606.1 2 911
          NM_001048142.1 NP_001041607.1 2 919
          NM_001285416.1 NP_001272345.1 2 988
          NM_001285417.1 NP_001272346.1 2 785
          NM_001285418.1 NP_001272347.1 2 776
          NM_001285419.1 NP_001272348.1 2 765
          NM_001285420.1 NP_001272349.1 2 653
          NM_001285421.1 NP_001272350.1 2 851
          NM_001285422.1 NP_001272351.1 1 1033
          NM_007540.4 NP_031566.4 2 1212
          GenBank mRNA AK017559.1 - 2 853
          AK033127.1 - 2 865
          AY057908.1 - 2 1212
          AY057909.1 - 2 776
          AY057910.1 - 2 988
          AY057911.1 - 2 1071
          AY057912.1 - 2 703
          AY057913.1 - 2 911
          AY057914.1 - 2 919
          AY231131.1 - 2 725
          AY231132.1 - 3 800
          BC034862.1 - 1 578 1397218
          EF125669.1 - 2 1212
          EF125670.1 - 2 777
          EF125671.1 - 2 989
          EF125672.1 - 2 1073
          EF125673.1 - 2 911
          EF125674.1 - 2 919
          EF125681.1 - 2 765
          EF125682.1 - 2 653
          EF125683.1 - 2 785
          EF125684.1 - 2 851
          EF125685.1 - 1 1030
          X55573.1 - 2 628

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          neurotrophic factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ureteric bud development
          behavioral fear response
          mitochondrial electron transport, NADH to ubiquinone
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          gamma-aminobutyric acid signaling pathway
          cell-cell signaling
          nervous system development
          negative regulation of neuroblast proliferation
          axon guidance
          axon target recognition
          learning or memory
          learning
          feeding behavior
          neuron recognition
          glutamate secretion
          dendrite development
          regulation of metabolic process
          nerve development
          regulation of axon extension
          negative regulation of synaptic transmission, GABAergic
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          mechanoreceptor differentiation
          response to drug
          fear response
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of neuron apoptotic process
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of neuron differentiation
          negative regulation of striated muscle tissue development
          regulation of retinal cell programmed cell death
          regulation of synaptic plasticity
          regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
          positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
          regulation of short-term neuronal synaptic plasticity
          axon extension
          neuron projection morphogenesis
          inner ear development
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of synapse assembly
          excitatory postsynaptic potential
          inhibitory postsynaptic potential
          negative regulation of cell death
          taste bud development
          cellular response to acid chemical
          dendrite extension
          negative regulation of neuron death
          neuron projection extension
          positive regulation of glucocorticoid receptor signaling pathway
          receptor binding
          neurotrophin TRKB receptor binding
          protein binding
          growth factor activity

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-2k58s:80/100.66.76.192:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0