Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pdzph1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_027001.1 | NP_081277.1 | 3 | 1805 | ||
GenBank mRNA | BC029007.1 | - | 11 | 5357730 | ||
BC033350.1 | - | 3 | 1805 | 5362778 | ||
BC034642.1 | - | 3 | 1765 | 5363521 |