Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PTH SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Pth
Gene Name:
parathyroid hormone
Gene Aliases:
PTH-(1-84), Pth1, Pthr1
Chromosome Location:
Chr.1: 178215829 - 178218761 on Build Rnor_6.0
UniGene ID:
Rn.9768
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
RSS351652
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1330001
Price
Contact Us
Your Price
Online offer:
3062.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Pth
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_017044.1
NP_058740.1
3
430
GenBank mRNA
S80127.1
-
3
399
X05721.1
-
3
430
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
peptide hormone
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
skeletal system development
ossification
transcription from RNA polymerase II promoter
cellular calcium ion homeostasis
adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
Rho protein signal transduction
cell-cell signaling
positive regulation of signal transduction
response to lead ion
regulation of gene expression
positive regulation of bone mineralization
positive regulation of cAMP biosynthetic process
response to nutrient levels
response to vitamin D
cellular macromolecule biosynthetic process
response to drug
bone resorption
response to ethanol
positive regulation of glycogen biosynthetic process
positive regulation of ossification
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of glucose import
response to cadmium ion
response to parathyroid hormone
response to fibroblast growth factor
transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
hormone activity
parathyroid hormone receptor binding
type 1 parathyroid hormone receptor binding
peptide hormone receptor binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-wf7gw:80/100.66.73.223:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0