Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios de ensayos clínicos y CDMO
Servicios personalizados
Servicios empresariales
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Buscar
Buscar
Search button
Search button
Close
Estado del pedido
Pedido rápido
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Gestión de instrumentos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other DERA SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Dera
Gene Name:
deoxyribose-phosphate aldolase (putative)
Gene Aliases:
Dera-ps1
Chromosome Location:
Chr.4: 171748260 - 171826414 on Build Rnor_6.0
UniGene ID:
Rn.17191
Species:
Rat
siRNA ID
RSS370796
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1330001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Dera
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
XM_003749862.3
XP_003749910.1
6
682
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
aldolase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
biological_process
deoxyribonucleotide catabolic process
carbohydrate catabolic process
deoxyribonucleoside catabolic process
molecular_function
deoxyribose-phosphate aldolase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-567f868b4f-vvmmd:80/10.239.160.160:80.
git-commit: 96b0dd45ad55c22ec1de1c352dff25df4a817ab2
git-url: git@github.com:thermofisher/magellan-core.git
git-branch: origin/release/2.8.0-2024.05.19-1.0