Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other GSK3B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          GSK3B
          Gene Name:
          glycogen synthase kinase 3 beta
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 119821321 - 120094417 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.445733
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID VHS40279
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: GSK3B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001146156.1 NP_001139628.1 6 1617
          NM_002093.3 NP_002084.2 6 1617
          XM_006713610.2 XP_006713673.1 6 1103
          XM_006713611.2 XP_006713674.1 6 1103
          GenBank mRNA AB451356.1 - 6 634
          AK290897.1 - 6 990
          BC000251.1 - 6 866 3357620
          BC012760.2 - 6 1616 3637163
          CR536510.1 - 6 634
          EU302497.1 - 6 634
          L33801.1 - 6 673

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          re-entry into mitotic cell cycle
          epithelial to mesenchymal transition
          positive regulation of cell-matrix adhesion
          glycogen metabolic process
          regulation of gene expression by genetic imprinting
          protein phosphorylation
          protein export from nucleus
          ER overload response
          dopamine receptor signaling pathway
          axonogenesis
          myoblast fusion
          aging
          circadian rhythm
          organ morphogenesis
          negative regulation of cardiac muscle hypertrophy
          positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          positive regulation of mitochondrial membrane potential
          negative regulation of neuron maturation
          response to activity
          Wnt signaling pathway
          cell migration
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          hippocampus development
          establishment of cell polarity
          negative regulation of protein complex assembly
          positive regulation of protein complex assembly
          negative regulation of protein binding
          positive regulation of protein binding
          response to estradiol
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          response to insulin
          regulation of microtubule-based process
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          negative regulation of smooth muscle cell apoptotic process
          protein localization to microtubule
          intracellular signal transduction
          cellular response to hepatocyte growth factor stimulus
          cellular response to interleukin-3
          cellular response to erythropoietin
          response to drug
          negative regulation of apoptotic process
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of MAP kinase activity
          positive regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of GTPase activity
          hypermethylation of CpG island
          canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of apoptotic process
          fat cell differentiation
          negative regulation of glycogen biosynthetic process
          positive regulation of protein catabolic process
          positive regulation of axon extension
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein autophosphorylation
          positive regulation of protein export from nucleus
          regulation of neuronal synaptic plasticity
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          negative regulation of dendrite morphogenesis
          negative regulation of nitric-oxide synthase activity
          negative regulation of NFAT protein import into nucleus
          canonical Wnt signaling pathway
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
          cellular response to hydrogen peroxide
          superior temporal gyrus development
          cellular response to mechanical stimulus
          cellular response to iron(II) ion
          cellular response to lithium ion
          response to epinephrine
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          chemical synaptic transmission, postsynaptic
          regulation of cellular response to heat
          negative regulation of protein localization to nucleus
          positive regulation of mitochondrial outer membrane permeabilization involved in apoptotic signaling pathway
          positive regulation of neuron death
          response to L-glutamate
          cellular response to dopamine
          negative regulation of dopaminergic neuron differentiation
          beta-catenin destruction complex assembly
          beta-catenin destruction complex disassembly
          response to insulin-like growth factor stimulus
          response to ultrasound
          response to angiotensin
          negative regulation of type B pancreatic cell development
          positive regulation of excitatory postsynaptic potential
          negative regulation of glycogen (starch) synthase activity
          positive regulation of DNA biosynthetic process
          positive regulation of stem cell differentiation
          negative regulation of neuron migration
          RNA polymerase II transcription factor binding
          p53 binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          integrin binding
          protein binding
          ATP binding
          beta-catenin binding
          kinase activity
          protein kinase binding
          ubiquitin protein ligase binding
          protein kinase A catalytic subunit binding
          ionotropic glutamate receptor binding
          tau protein binding
          tau-protein kinase activity
          NF-kappaB binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-fz5f2:80/100.66.72.225:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0