Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other STAT3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          STAT3
          Gene Name:
          signal transducer and activator of transcription 3
          Gene Aliases:
          ADMIO, ADMIO1, APRF, HIES
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42313324 - 42388505 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.463059
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID VHS40497
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: STAT3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003150.3 NP_003141.2 3 441
          NM_139276.2 NP_644805.1 3 463
          NM_213662.1 NP_998827.1 3 355
          XM_005257616.3 XP_005257673.2 3 454
          XM_005257617.3 XP_005257674.2 3 449
          XM_011525145.2 XP_011523447.1 3 454
          XM_011525146.2 XP_011523448.1 3 454
          XM_017024972.1 XP_016880461.1 3 449
          XM_017024973.1 XP_016880462.1 3 454
          XM_017024974.1 XP_016880463.1 3 449
          XM_017024975.1 XP_016880464.1 3 442
          XM_017024976.1 XP_016880465.1 3 442
          GenBank mRNA AB451232.1 - 2 223
          AJ012463.1 - 2 223
          AK291933.1 - 3 536
          AK297994.1 - 2 248
          AK301200.1 - 3 451
          AK316139.1 - 3 473
          BC000627.2 - 3 360 3347434
          BC014482.1 - 3 355 4909141
          BI461226.1 - 3 468
          L29277.1 - 3 443

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          temperature homeostasis
          eye photoreceptor cell differentiation
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein import into nucleus
          movement of cell or subcellular component
          acute-phase response
          signal transduction
          JAK-STAT cascade
          nervous system development
          aging
          cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of hydrogen peroxide biosynthetic process
          viral process
          phosphorylation
          cytokine-mediated signaling pathway
          sexual reproduction
          intracellular receptor signaling pathway
          response to estradiol
          cellular response to hormone stimulus
          leptin-mediated signaling pathway
          somatic stem cell population maintenance
          miRNA mediated inhibition of translation
          regulation of multicellular organism growth
          response to drug
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          glucose homeostasis
          eating behavior
          negative regulation of apoptotic process
          cellular response to leptin stimulus
          response to leptin
          response to ethanol
          positive regulation of Notch signaling pathway
          negative regulation of glycolytic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of mitochondrial membrane permeability
          astrocyte differentiation
          regulation of cell cycle
          radial glial cell differentiation
          regulation of feeding behavior
          growth hormone receptor signaling pathway
          JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway
          interleukin-6-mediated signaling pathway
          cellular response to organic cyclic compound
          energy homeostasis
          negative regulation of neuron death
          positive regulation of growth factor dependent skeletal muscle satellite cell proliferation
          positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of metalloendopeptidase activity
          positive regulation of gene silencing by miRNA
          positive regulation of ATP biosynthetic process
          negative regulation of neuron migration
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II repressing transcription factor binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          signal transducer activity
          RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
          protein binding
          transcription factor binding
          protein kinase binding
          protein phosphatase binding
          chromatin DNA binding
          CCR5 chemokine receptor binding
          glucocorticoid receptor binding
          identical protein binding
          transcription regulatory region DNA binding
          protein dimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0