Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other MAPK8 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
MAPK8
Gene Name:
mitogen-activated protein kinase 8
Gene Aliases:
JNK, JNK-46, JNK1, JNK1A2, JNK21B1/2, PRKM8, SAPK1, SAPK1c
Chromosome Location:
Chr.10: 48306639 - 48439360 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.138211
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
VHS40722
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Contact Us
Your Price
Online offer:
3062.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: MAPK8
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001278547.1
NP_001265476.1
3
448
NM_001278548.1
NP_001265477.1
2
265
NM_001323302.1
NP_001310231.1
5
711
NM_001323320.1
NP_001310249.1
3
448
NM_001323321.1
NP_001310250.1
3
448
NM_001323322.1
NP_001310251.1
5
711
NM_001323323.1
NP_001310252.1
4
517
NM_001323324.1
NP_001310253.1
3
448
NM_001323325.1
NP_001310254.1
4
642
NM_001323326.1
NP_001310255.1
4
517
NM_001323327.1
NP_001310256.1
4
642
NM_001323328.1
NP_001310257.1
4
517
NM_001323329.1
NP_001310258.1
3
448
NM_001323330.1
NP_001310259.1
4
642
NM_001323331.1
NP_001310260.1
4
642
NM_139046.3
NP_620634.1
5
711
NM_139049.3
NP_620637.1
5
711
NR_136583.1
3
448
NR_136584.1
3
448
NR_136585.1
3
448
GenBank mRNA
AB451231.1
-
2
216
AB451271.1
-
2
216
AB451354.1
-
2
216
AB451398.1
-
2
216
AK292523.1
-
3
344
BC130570.1
-
2
278
40146601
BC130572.1
-
2
278
40146603
BC144063.1
-
2
278
9052583
DA159335.1
-
3
448
DQ234352.1
-
2
216
L26318.1
-
2
234
U34822.1
-
2
228
U35004.1
-
2
234
U35005.1
-
2
229
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
non-receptor serine/threonine protein kinase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein phosphorylation
response to stress
JNK cascade
JUN phosphorylation
response to UV
positive regulation of gene expression
regulation of macroautophagy
peptidyl-serine phosphorylation
peptidyl-threonine phosphorylation
regulation of histone deacetylation
positive regulation of cyclase activity
negative regulation of protein binding
regulation of protein localization
Fc-epsilon receptor signaling pathway
regulation of circadian rhythm
positive regulation of apoptotic process
negative regulation of apoptotic process
rhythmic process
regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
positive regulation of protein metabolic process
cellular response to lipopolysaccharide
cellular response to mechanical stimulus
positive regulation of deacetylase activity
positive regulation of protein insertion into mitochondrial membrane involved in apoptotic signaling pathway
protein serine/threonine kinase activity
JUN kinase activity
protein binding
ATP binding
kinase activity
enzyme binding
histone deacetylase regulator activity
histone deacetylase binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lvxnv:80/100.66.77.23:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0