Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FAHD2CP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          FAHD2CP
          Gene Name:
          fumarylacetoacetate hydrolase domain containing 2C, pseudogene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 96010551 - 96023136 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.720108
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n258359

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: FAHD2CP
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003698.1 4 417
          GenBank mRNA BI916267.1 - 4 384
          BM790702.1 - 3 454
          CN274361.1 - 4 350
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA HY261256.1 - 2 392 Chr. 2 - 96021949 - 96023028 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM549326.1 - 5 555 Chr. 2 - 96010630 - 96023071 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG702382.1 - 4 422 Chr. 2 - 96010551 - 96023249 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB498802.1 - 4 375 Chr. 2 - 96010593 - 96022837 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG704720.1 - 4 380 Chr. 2 - 96010591 - 96023118 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY004068.1 - 4 373 Chr. 2 - 96010596 - 96022853 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI753039.1 - 4 354 Chr. 2 - 96010614 - 96023380 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY054888.1 - 4 395 Chr. 2 - 96010574 - 96022727 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD673198.1 - 4 374 Chr. 2 - 96010594 - 96022837 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ067994.1 - 5 623 Chr. 2 - 96010584 - 96023208 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB472255.1 - 4 375 Chr. 2 - 96010593 - 96022819 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB463572.1 - 4 375 Chr. 2 - 96010593 - 96022752 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY203810.1 - 2 393 Chr. 2 - 96021946 - 96023023 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA N77563.1 - 4 319 Chr. 2 - 96019619 - 96022878 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM449595.1 - 4 294 Chr. 2 - 96010674 - 96023338 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG714493.1 - 4 360 Chr. 2 - 96010611 - 96023031 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-mc8hj:80/100.66.75.242:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0