Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CMAHP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CMAHP
          Gene Name:
          cytidine monophospho-N-acetylneuraminic acid hydroxylase, pseudogene
          Gene Aliases:
          CMAH, CSAH
          Chromosome Location:
          Chr.6: 25081067 - 25138392 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.484918
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n258467

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CMAHP
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_002174.2 2 262
          NR_027626.1 3 581
          GenBank mRNA AF074480.1 - 3 282
          AK303297.1 - 3 538
          BC032500.1 - 3 474
          FJ794466.1 - 2 240
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BX417923.2 - 3 442 Chr. 6 - 25108620 - 25218530 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB283113.1 - 3 518 Chr. 6 - 25115014 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL583055.3 - 3 319 Chr. 6 - 25106377 - 25138582 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA845166.1 - 3 518 Chr. 6 - 25114999 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB275975.1 - 3 519 Chr. 6 - 25114996 - 25138330 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB273230.1 - 3 518 Chr. 6 - 25115001 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR979796.1 - 2 278 Chr. 6 - 25106441 - 25137825 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DN996058.1 - 3 450 Chr. 6 - 25113693 - 25218539 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB114213.1 - 3 516 Chr. 6 - 25115004 - 25138326 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA984771.1 - 3 518 Chr. 6 - 25115010 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB281666.1 - 3 518 Chr. 6 - 25115000 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA945677.1 - 3 522 Chr. 6 - 25115014 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA640388.1 - 3 519 Chr. 6 - 25114989 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB263995.1 - 3 484 Chr. 6 - 25114929 - 25138295 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA357127.1 - 3 284 Chr. 6 - 25110083 - 25138095 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC378499.1 - 2 87 Chr. 6 - 25109987 - 25137648 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA974280.1 - 3 523 Chr. 6 - 25114989 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA622388.1 - 3 520 Chr. 6 - 25115029 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV757536.2 - 3 592 Chr. 6 - 25113619 - 25166557 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA853213.1 - 3 469 Chr. 6 - 25113740 - 25218555 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA814648.1 - 3 518 Chr. 6 - 25115012 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL558196.3 - 3 508 Chr. 6 - 25108620 - 25166535 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI835680.1 - 3 475 Chr. 6 - 25110057 - 25138285 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA965960.1 - 3 518 Chr. 6 - 25114996 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB152436.1 - 3 518 Chr. 6 - 25114956 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB269255.1 - 3 473 Chr. 6 - 25109546 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB291396.1 - 3 518 Chr. 6 - 25114987 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA619313.1 - 3 518 Chr. 6 - 25113749 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB103158.1 - 3 523 Chr. 6 - 25114987 - 25218611 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB150549.1 - 3 512 Chr. 6 - 25114989 - 25138323 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB269549.1 - 3 456 Chr. 6 - 25113674 - 25138266 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC361891.1 - 3 507 Chr. 6 - 25115024 - 25166534 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB118779.1 - 3 477 Chr. 6 - 25114995 - 25138287 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB016444.1 - 3 473 Chr. 6 - 25113740 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CF994240.1 - 3 463 Chr. 6 - 25109555 - 25218524 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM926468.1 - 518 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DB100822.1 - 3 518 Chr. 6 - 25113595 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA953243.1 - 3 522 Chr. 6 - 25115007 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA422585.1 - 3 518 Chr. 6 - 25114997 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB988240.1 - 3 582 Chr. 6 - 25113663 - 25218644 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA987420.1 - 3 518 Chr. 6 - 25114991 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA933476.1 - 3 518 Chr. 6 - 25114991 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB049596.1 - 3 519 Chr. 6 - 25114996 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR975817.1 - 2 279 Chr. 6 - 25108580 - 25137825 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE770362.1 - 2 225 Chr. 6 - 25113710 - 25137774 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB137826.1 - 3 520 Chr. 6 - 25114994 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA945691.1 - 3 519 Chr. 6 - 25115009 - 25138328 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA639718.1 - 3 522 Chr. 6 - 25115024 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA535830.1 - 4 488 Chr. 6 - 25113763 - 25167458 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB251587.1 - 3 518 Chr. 6 - 25115026 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE817022.1 - 2 216 Chr. 6 - 25113710 - 25137774 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB961020.1 - 5 605 Chr. 6 - 25113650 - 25218507 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC406723.1 - 3 510 Chr. 6 - 25114989 - 25166537 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB279857.1 - 3 518 Chr. 6 - 25115026 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB213851.1 - 3 519 Chr. 6 - 25115016 - 25138330 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA951980.1 - 3 423 Chr. 6 - 25114909 - 25138230 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC392793.1 - 3 393 Chr. 6 - 25113678 - 25166420 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB059853.1 - 3 519 Chr. 6 - 25115023 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA622241.1 - 3 518 Chr. 6 - 25115017 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA466388.1 - 3 522 Chr. 6 - 25115006 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB261379.1 - 3 518 Chr. 6 - 25114991 - 25138328 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB200971.1 - 3 485 Chr. 6 - 25113735 - 25138295 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD638396.1 - 3 340 Chr. 6 - 25110069 - 25138148 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA921665.1 - 3 518 Chr. 6 - 25114987 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA627865.1 - 3 473 Chr. 6 - 25114989 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA909593.1 - 3 511 Chr. 6 - 25113764 - 25138315 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB029512.1 - 3 518 Chr. 6 - 25114994 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA014839.1 - 4 518 Chr. 6 - 25115010 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA983830.1 - 3 517 Chr. 6 - 25115002 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR982714.1 - 3 317 Chr. 6 - 25113646 - 25138075 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA636732.1 - 3 518 Chr. 6 - 25114987 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI834344.1 - 3 436 Chr. 6 - 25110058 - 25138237 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA393082.1 - 3 518 Chr. 6 - 25113758 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB276249.1 - 3 473 Chr. 6 - 25113766 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD640511.1 - 3 294 Chr. 6 - 25110025 - 25138102 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB284942.1 - 3 518 Chr. 6 - 25115013 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB126765.1 - 4 459 Chr. 6 - 25113662 - 25167430 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA681557.1 - 3 473 Chr. 6 - 25113726 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD520373.1 - 3 290 Chr. 6 - 25109965 - 25138101 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB066123.1 - 3 510 Chr. 6 - 25115006 - 25138321 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB258372.1 - 3 518 Chr. 6 - 25114997 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA860408.1 - 4 470 Chr. 6 - 25114996 - 25218498 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA981207.1 - 3 507 Chr. 6 - 25113755 - 25138317 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC423527.1 - 3 510 Chr. 6 - 25115012 - 25166537 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD692099.1 - 2 147 Chr. 6 - 25108667 - 25137679 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB212317.1 - 3 473 Chr. 6 - 25114987 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB199970.1 - 3 465 Chr. 6 - 25113738 - 25218553 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydroxylase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of Wnt signaling pathway
          CMP-N-acetylneuraminate monooxygenase activity
          2 iron, 2 sulfur cluster binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-vsgnr:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0