Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CMAHP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CMAHP
          Gene Name:
          cytidine monophospho-N-acetylneuraminic acid hydroxylase, pseudogene
          Gene Aliases:
          CMAH, CSAH
          Chromosome Location:
          Chr.6: 25081067 - 25138392 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.484918
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n258473

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CMAHP
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_002174.2 4 582
          NR_027626.1 5 901
          GenBank mRNA AF074480.1 - 5 602
          AK303297.1 - 5 858
          BC032500.1 - 5 794
          CR749466.1 - 3 385
          FJ794466.1 - 4 560
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BX417923.2 - 5 762 Chr. 6 - 25108620 - 25218530 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL583055.3 - 5 639 Chr. 6 - 25106377 - 25138582 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR979796.1 - 4 598 Chr. 6 - 25106441 - 25137825 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA N75717.1 - 2 180 Chr. 6 - 25108583 - 25113694 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CF994240.1 - 4 592 Chr. 6 - 25109555 - 25218524 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM147017.1 - 3 310 Chr. 6 - 25109496 - 25115033 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC378499.1 - 5 531 Chr. 6 - 25109987 - 25137648 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI090508.1 - 1 91 Chr. 6 - 25093665 - 25110105 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR975817.1 - 4 599 Chr. 6 - 25108580 - 25137825 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD692099.1 - 4 467 Chr. 6 - 25108667 - 25137679 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL558196.3 - 5 828 Chr. 6 - 25108620 - 25166535 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydroxylase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of Wnt signaling pathway
          CMP-N-acetylneuraminate monooxygenase activity
          2 iron, 2 sulfur cluster binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-vsgnr:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0