Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other LOC148413 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC148413
          Gene Name:
          uncharacterized LOC148413
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 1399530 - 1402046 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.741357
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n259658

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4390771
          제품 정가 5,354.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          5354.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: LOC148413
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_015434.1 2 257
          GenBank mRNA AK024040.1 - 2 231
          AK092572.1 - 1 449
          AK297832.1 - 2 246
          BC068600.1 - 2 214
          BC080546.1 - 2 213
          BC104242.1 - 2 261
          BC104243.1 - 2 257
          BC112998.1 - 2 255
          BC112999.1 - 2 251
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA HY079806.1 - 2 220 Chr. 1 - 1399567 - 1400889 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI118146.1 - 2 199 Chr. 1 - 1399584 - 1401182 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW960090.1 - 2 214 Chr. 1 - 1399573 - 1400906 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CX758374.1 - 2 230 Chr. 1 - 1399557 - 1401019 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX376671.2 - 2 238 Chr. 1 - 1399575 - 1401329 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA698774.1 - 2 219 Chr. 1 - 1399564 - 1400871 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA915106.1 - 2 205 Chr. 1 - 1399582 - 1400901 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM544771.1 - 1 649 Chr. 1 - 1399628 - 1400906 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG254416.1 - 2 228 Chr. 1 - 1399555 - 1401146 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA954863.1 - 2 203 Chr. 1 - 1399587 - 1400925 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE795124.1 - 189 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BQ064163.1 - 193 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AU143273.1 - 2 231 Chr. 1 - 1399552 - 1401048 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA356186.1 - 2 238 Chr. 1 - 1399552 - 1400880 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA954145.1 - 2 429 Chr. 1 - 1399555 - 1400709 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA931499.1 - 2 200 Chr. 1 - 1399587 - 1400871 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX387394.2 - 2 211 Chr. 1 - 1399572 - 1401353 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM921335.1 - 228 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA254079.1 - 2 231 Chr. 1 - 1399552 - 1400775 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA489530.1 - 2 236 Chr. 1 - 1399548 - 1400868 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC393491.1 - 2 237 Chr. 1 - 1399546 - 1400880 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE788817.1 - 2 213 Chr. 1 - 1399574 - 1400905 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE901076.1 - 2 214 Chr. 1 - 1399573 - 1401019 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ061816.1 - 2 194 Chr. 1 - 1399594 - 1401252 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA988281.1 - 2 231 Chr. 1 - 1399552 - 1400894 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA075321.1 - 2 236 Chr. 1 - 1399552 - 1400781 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA083731.1 - 2 237 Chr. 1 - 1399553 - 1400891 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL558971.3 - 2 214 Chr. 1 - 1399575 - 1401188 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA209785.1 - 2 235 Chr. 1 - 1399548 - 1400880 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI552758.1 - 2 219 Chr. 1 - 1399564 - 1401134 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ069125.1 - 238 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA H06932.1 - 2 204 Chr. 1 - 1399579 - 1400765 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA430332.1 - 2 186 Chr. 1 - 1399592 - 1400720 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC393094.1 - 2 259 Chr. 1 - 1399529 - 1400835 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA227652.1 - 1 408 Chr. 1 - 1399848 - 1400722 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA274691.1 - 1 405 Chr. 1 - 1399850 - 1400722 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY072670.1 - 2 222 Chr. 1 - 1399564 - 1400811 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB115625.1 - 2 222 Chr. 1 - 1399565 - 1400880 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI767355.1 - 2 201 Chr. 1 - 1399582 - 1401172 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL528291.3 - 2 390 Chr. 1 - 1399572 - 1401180 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM921447.1 - 2 219 Chr. 1 - 1399572 - 1401278 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI911209.1 - 2 296 Chr. 1 - 1399526 - 1401087 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR986326.1 - 2 206 Chr. 1 - 1399581 - 1400968 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG328690.1 - 2 215 Chr. 1 - 1399573 - 1401103 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA035496.1 - 2 227 Chr. 1 - 1399556 - 1400802 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ058973.1 - 2 193 Chr. 1 - 1399594 - 1401350 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI517383.1 - 2 202 Chr. 1 - 1399581 - 1401219 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC339388.1 - 2 242 Chr. 1 - 1399541 - 1400757 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB262233.1 - 2 232 Chr. 1 - 1399552 - 1400902 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM547793.1 - 2 196 Chr. 1 - 1399591 - 1401261 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY074502.1 - 2 220 Chr. 1 - 1399567 - 1400900 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA254561.1 - 2 231 Chr. 1 - 1399552 - 1400857 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DT220464.1 - 2 233 Chr. 1 - 1399550 - 1401000 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA895663.1 - 2 232 Chr. 1 - 1399552 - 1400872 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA169042.1 - 2 184 Chr. 1 - 1399603 - 1400939 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW957724.1 - 2 154 Chr. 1 - 1399639 - 1400822 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF037666.1 - 2 171 Chr. 1 - 1399612 - 1401215 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA206537.1 - 2 205 Chr. 1 - 1399578 - 1400851 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL543994.3 - 1 682 Chr. 1 - 1399572 - 1400791 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC356520.1 - 2 246 Chr. 1 - 1399541 - 1400879 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD580461.2 - 2 212 Chr. 1 - 1399581 - 1401143 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA141713.1 - 2 220 Chr. 1 - 1399564 - 1400877 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA132942.1 - 2 231 Chr. 1 - 1399552 - 1400872 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL548695.3 - 2 181 Chr. 1 - 1399606 - 1401277 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI835920.1 - 2 215 Chr. 1 - 1399572 - 1401087 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ070201.1 - 2 211 Chr. 1 - 1399576 - 1401291 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA074295.1 - 1 449 Chr. 1 - 1399806 - 1400684 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI522617.1 - 2 256 Chr. 1 - 1399527 - 1400972 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC381095.1 - 2 242 Chr. 1 - 1399541 - 1400857 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI257793.1 - 128 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DT218114.1 - 2 233 Chr. 1 - 1399550 - 1400923 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA001807.1 - 2 223 Chr. 1 - 1399564 - 1400888 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL533370.3 - 2 248 Chr. 1 - 1399561 - 1401295 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB246546.1 - 2 238 Chr. 1 - 1399549 - 1400871 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA061626.1 - 2 231 Chr. 1 - 1399552 - 1400898 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CX754012.1 - 2 228 Chr. 1 - 1399555 - 1401063 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          추가 정보



          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-8cb8z:80/100.66.72.77:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0