Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other DCTN1-AS1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          DCTN1-AS1
          Gene Name:
          DCTN1 antisense RNA 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 74385718 - 74393881 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.585961
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n260171

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: DCTN1-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_024463.1 2 60
          GenBank mRNA BC042946.2 - 2 60
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BI824562.1 - 2 257 Chr. 2 - 74385518 - 74391656 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA259920.1 - 2 265 Chr. 2 - 74385509 - 74391647 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA341048.1 - 2 265 Chr. 2 - 74385509 - 74392222 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA368180.1 - 2 251 Chr. 2 - 74385524 - 74392244 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA138381.1 - 2 54 Chr. 2 - 74385720 - 74391904 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA146962.1 - 2 271 Chr. 2 - 74385503 - 74392233 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA185054.1 - 2 278 Chr. 2 - 74385496 - 74391427 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA343941.1 - 2 271 Chr. 2 - 74385503 - 74391713 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA131676.1 - 2 251 Chr. 2 - 74385524 - 74392083 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA135153.1 - 2 279 Chr. 2 - 74385497 - 74391689 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA354272.1 - 2 265 Chr. 2 - 74385509 - 74391647 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA284878.1 - 2 253 Chr. 2 - 74385521 - 74391710 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA396804.1 - 2 279 Chr. 2 - 74385497 - 74391732 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA185134.1 - 2 250 Chr. 2 - 74385524 - 74392085 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA153445.1 - 2 279 Chr. 2 - 74385497 - 74391694 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA132321.1 - 2 251 Chr. 2 - 74385524 - 74392245 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-nwsk8:80/100.66.76.192:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0