Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ABCD4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ABCD4
          Gene Name:
          ATP binding cassette subfamily D member 4
          Gene Aliases:
          ABC41, EST352188, MAHCJ, P70R, P79R, PMP69, PXMP1L
          Chromosome Location:
          Chr.14: 74285277 - 74303064 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.94395
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n266900

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ABCD4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003256.2 2, 3 306
          XM_005267941.4 XP_005267998.1 2, 3 201
          XM_017021536.1 XP_016877025.1 2, 3 187
          XM_017021539.1 XP_016877028.1 2, 3 176
          GenBank mRNA AK308382.1 - 2, 3 187
          BX248053.1 - 2, 3 234
          DA713794.1 - 2, 3 240
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DA362846.1 - 2, 3 176 Chr. 14 - 74295861 - 74302934 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA256567.1 - 2, 3 174 Chr. 14 - 74295852 - 74302932 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL550936.3 - 2, 3 234 Chr. 14 - 74292552 - 74302992 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AU099025.1 - 2, 3 219 Chr. 14 - 74297992 - 74302976 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA421891.1 - 2, 3 201 Chr. 14 - 74295878 - 74302959 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG706630.1 - 2, 3 197 Chr. 14 - 74293186 - 74302950 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI914581.1 - 2, 3 161 Chr. 14 - 74292753 - 74302899 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA950403.1 - 2, 3 297 Chr. 14 - 74295960 - 74303055 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA148124.1 - 2, 3 193 Chr. 14 - 74295869 - 74302951 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB208791.1 - 2, 3 201 Chr. 14 - 74297681 - 74302959 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA771456.1 - 2, 3 237 Chr. 14 - 74295895 - 74302995 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI489886.1 - 2, 3 193 Chr. 14 - 74295880 - 74302952 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB288993.1 - 2, 3 201 Chr. 14 - 74295902 - 74302959 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB112124.1 - 2, 3 176 Chr. 14 - 74295178 - 74302934 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA585708.1 - 2, 3 237 Chr. 14 - 74295880 - 74302995 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG715756.1 - 2, 3 198 Chr. 14 - 74293183 - 74302950 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB206785.1 - 2, 3 237 Chr. 14 - 74295892 - 74302995 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA258663.1 - 2, 3 176 Chr. 14 - 74295863 - 74302934 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA371014.1 - 2, 3 176 Chr. 14 - 74295897 - 74302934 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA742747.1 - 2, 3 176 Chr. 14 - 74295878 - 74302934 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX416997.2 - 2, 3 192 Chr. 14 - 74292551 - 74302950 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA051115.1 - 2, 3 176 Chr. 14 - 74295941 - 74302934 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA872781.1 - 2, 3 201 Chr. 14 - 74295877 - 74302959 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB484303.1 - 2, 3 193 Chr. 14 - 74296431 - 74302950 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA875396.1 - 2, 3 176 Chr. 14 - 74295878 - 74302934 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB205890.1 - 2, 3 187 Chr. 14 - 74295167 - 74302945 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN310646.1 - 2, 3 164 Chr. 14 - 74293154 - 74302912 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA975978.1 - 2, 3 176 Chr. 14 - 74295861 - 74302934 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL556424.3 - 2, 3 181 Chr. 14 - 74292349 - 74302922 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB035600.1 - 2, 3 176 Chr. 14 - 74295897 - 74302934 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP-binding cassette (ABC) transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cobalamin metabolic process
          transmembrane transport
          ATP binding
          ATPase activity, coupled to transmembrane movement of substances

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8lnnk:80/100.66.76.235:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0