Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MYO15B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MYO15B
          Gene Name:
          myosin XVB
          Gene Aliases:
          MYO15BP
          Chromosome Location:
          Chr.17: 75587545 - 75626850 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.390817
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n268135

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MYO15B
          Interrogated Sequence Translated Protein RNADB ID Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001309242.1 NP_001296171.1
          57 8413
          XM_017025120.1 XP_016880609.1
          59 8120
          XM_017025121.1 XP_016880610.1
          59 8105
          XM_017025122.1 XP_016880611.1
          59 8084
          XM_017025123.1 XP_016880612.1
          59 8056
          XM_017025124.1 XP_016880613.1
          58 7994
          XM_017025125.1 XP_016880614.1
          57 7843
          XM_017025126.1 XP_016880615.1
          54 7585
          XM_017025127.1 XP_016880616.1
          57 7428
          XM_017025128.1 XP_016880617.1
          58 7174
          XM_017025129.1 XP_016880618.1
          57 6406
          XM_017025130.1 XP_016880619.1
          56 6362
          XM_017025131.1 XP_016880620.1
          55 6801
          XM_017025132.1 XP_016880621.1
          54 6742
          XM_017025133.1 XP_016880622.1
          52 6267
          XM_017025134.1 XP_016880623.1
          53 6628
          XM_017025135.1 XP_016880624.1
          47 5284
          XM_017025136.1 XP_016880625.1
          47 5633
          XM_017025137.1 XP_016880626.1
          44 5178
          XM_017025138.1 XP_016880627.1
          39 4674
          XM_017025139.1 XP_016880628.1
          40 4475
          XM_017025140.1 XP_016880629.1
          37 4288
          XM_017025143.1 XP_016880632.1
          32 3565
          XM_017025144.1 XP_016880633.1
          53 8048
          GenBank mRNA AF418292.1 -
          32 4023
          AF418293.1 -
          33 3629
          AK026339.1 -
          9 728
          AK096869.1 -
          9 867
          AL713730.1 -
          8 622
          BC027875.1 - LIT3316
          MYO15BP
          9 1117
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA AW753302.1 - 4 294 Chr. 17 - 75624028 - 75625581 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD244282.1 - 5 416 Chr. 17 - 75623790 - 75625636 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG680906.1 - 4 348 Chr. 17 - 75623997 - 75625956 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD579419.2 - 547 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BF334334.1 - 4 296 Chr. 17 - 75624023 - 75625553 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU150940.1 - 2 101 Chr. 17 - 75624429 - 75626440 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM923763.1 - 479 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG912704.1 - 9 692 Chr. 17 - 75621075 - 75624899 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI766411.1 - 5 397 Chr. 17 - 75623828 - 75625879 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin binding motor protein

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2gfbh:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0