Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other THUMPD3-AS1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          THUMPD3-AS1
          Gene Name:
          THUMPD3 antisense RNA 1
          Gene Aliases:
          SETD5-AS1
          Chromosome Location:
          Chr.3: 9385264 - 9397494 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.598958
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n269201

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: THUMPD3-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_027007.3 3 258
          NR_132780.1 4 332
          NR_132781.1 2 103
          GenBank mRNA AK093640.1 - 2 1383
          AL110136.1 - 3 254
          AW237468.1 - 2 103
          BC036698.1 - 2 2708
          BC044625.2 - 1 1369
          BC052961.1 - 3 2630
          HY142091.1 - 3 187
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BJ994980.1 - 4 277 Chr. 3 - 9390267 - 9397439 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE217739.1 - 2 85 Chr. 3 - 9389511 - 9396605 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA463541.1 - 3 253 Chr. 3 - 9390388 - 9397483 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU159574.1 - 3 237 Chr. 3 - 9389825 - 9397464 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM547994.1 - 1 311 Chr. 3 - 9389986 - 9390750 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB239124.1 - 4 278 Chr. 3 - 9389699 - 9397439 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB087998.1 - 3 204 Chr. 3 - 9389610 - 9397439 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN349972.1 - 3 228 Chr. 3 - 9385793 - 9395580 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN349971.1 - 2 194 Chr. 3 - 9389492 - 9391828 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA442499.1 - 2 171 Chr. 3 - 9390241 - 9391810 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU537437.1 - 3 241 Chr. 3 - 9390067 - 9397474 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX344859.2 - 3 231 Chr. 3 - 9389799 - 9397482 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG751442.1 - 2 444 Chr. 3 - 9385793 - 9391828 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI495272.1 - 1 407 Chr. 3 - 9390262 - 9390857 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ428680.1 - 3 231 Chr. 3 - 9390025 - 9397496 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL524186.3 - 3 231 Chr. 3 - 9389625 - 9397482 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI756773.1 - 2 206 Chr. 3 - 9389851 - 9391827 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI830083.1 - 187 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DB523053.1 - 1 16 Chr. 3 - 9390015 - 9390474 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI298618.1 - 3 245 Chr. 3 - 9390288 - 9396605 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ548851.1 - 3 269 Chr. 3 - 9390138 - 9396634 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI458342.1 - 3 220 Chr. 3 - 9389727 - 9396580 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG943385.1 - 3 246 Chr. 3 - 9385854 - 9398579 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB497858.1 - 3 226 Chr. 3 - 9390186 - 9397462 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY003086.1 - 3 260 Chr. 3 - 9390164 - 9397494 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM712163.1 - 2 90 Chr. 3 - 9389556 - 9391729 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR745754.1 - 2 160 Chr. 3 - 9390014 - 9391799 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR743394.1 - 2 438 Chr. 3 - 9385898 - 9391823 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX423431.2 - 2 435 Chr. 3 - 9389923 - 9391822 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY159055.1 - 4 283 Chr. 3 - 9390261 - 9397439 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW612073.1 - 3 235 Chr. 3 - 9390382 - 9396607 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-78lvj:80/100.66.75.111:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0