Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other THUMPD3-AS1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          THUMPD3-AS1
          Gene Name:
          THUMPD3 antisense RNA 1
          Gene Aliases:
          SETD5-AS1
          Chromosome Location:
          Chr.3: 9385264 - 9397494 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.598958
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n269207

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: THUMPD3-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_027007.3 2 98
          NR_132780.1 3 172
          GenBank mRNA AK093640.1 - 2 43
          AL110136.1 - 2 94
          BC044625.2 - 1 28
          BC052961.1 - 2 2511
          BX953112.1 - 3 153
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BJ994980.1 - 3 117 Chr. 3 - 9390267 - 9397439 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA463541.1 - 2 93 Chr. 3 - 9390388 - 9397483 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU159574.1 - 2 77 Chr. 3 - 9389825 - 9397464 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB239124.1 - 3 117 Chr. 3 - 9389699 - 9397439 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB087998.1 - 2 43 Chr. 3 - 9389610 - 9397439 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN349972.1 - 2 68 Chr. 3 - 9385793 - 9395580 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA442499.1 - 11 Chr. 3 - 9390241 - 9391810 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN349971.1 - 1 34 Chr. 3 - 9389492 - 9391828 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU537437.1 - 2 81 Chr. 3 - 9390067 - 9397474 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX344859.2 - 2 101 Chr. 3 - 9389799 - 9397482 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG751442.1 - 1 32 Chr. 3 - 9385793 - 9391828 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ428680.1 - 2 101 Chr. 3 - 9390025 - 9397496 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL524186.3 - 2 101 Chr. 3 - 9389625 - 9397482 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI830083.1 - 57 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AI298618.1 - 2 85 Chr. 3 - 9390288 - 9396605 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ548851.1 - 2 109 Chr. 3 - 9390138 - 9396634 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI458342.1 - 2 60 Chr. 3 - 9389727 - 9396580 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG943385.1 - 2 86 Chr. 3 - 9385854 - 9398579 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB497858.1 - 2 66 Chr. 3 - 9390186 - 9397462 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA504762.1 - 2 102 Chr. 3 - 9390270 - 9395577 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY003086.1 - 2 100 Chr. 3 - 9390164 - 9397494 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX423431.2 - 1 23 Chr. 3 - 9389923 - 9391822 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY159055.1 - 3 118 Chr. 3 - 9390261 - 9397439 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW612073.1 - 2 75 Chr. 3 - 9390382 - 9396607 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0