Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SNHG15 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SNHG15
          Gene Name:
          small nucleolar RNA host gene 15
          Gene Aliases:
          C7orf40, Linc-Myo1g, MYO1GUT
          Chromosome Location:
          Chr.7: 44983028 - 44986660 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.25892
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n270571

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4390771
          제품 정가 404.00
          Your Price
          온라인 행사가: 391.65
          391.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SNHG15
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003697.1 2 163
          GenBank mRNA AK096179.1 - 1 567
          BC092459.1 - 2 163
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA AA524713.1 - 2 255 Chr. 7 - 44983904 - 44986757 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA R70423.1 - 129 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE889371.1 - 2 69 Chr. 7 - 44983041 - 44986566 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA W57948.1 - 134 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM710323.1 - 2 184 Chr. 7 - 44983870 - 44986681 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HX788853.1 - 2 152 Chr. 7 - 44983088 - 44986649 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE888491.1 - 107 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BF304363.1 - 89 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BI907654.1 - 2 159 Chr. 7 - 44983026 - 44986656 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE206220.1 - 2 57 Chr. 7 - 44984023 - 44986551 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA366086.1 - 2 142 Chr. 7 - 44983993 - 44986638 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE206230.1 - 2 64 Chr. 7 - 44983229 - 44986559 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF131634.1 - 103 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BF306650.1 - 92 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AW245923.1 - 2 168 Chr. 7 - 44983229 - 44986640 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ325942.1 - 2 190 Chr. 7 - 44983294 - 44986665 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF204739.1 - 2 162 Chr. 7 - 44983092 - 44986658 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB490500.1 - 2 163 Chr. 7 - 44984357 - 44986660 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU195547.1 - 2 111 Chr. 7 - 44983030 - 44986605 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG491747.1 - 2 185 Chr. 7 - 44983061 - 44986681 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CF128961.1 - 2 128 Chr. 7 - 44983832 - 44986625 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU502253.1 - 2 110 Chr. 7 - 44983028 - 44986604 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE733369.1 - 2 337 Chr. 7 - 44983106 - 44986834 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM744843.1 - 2 127 Chr. 7 - 44983285 - 44986617 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN482323.1 - 2 111 Chr. 7 - 44983304 - 44986608 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG677227.1 - 2 100 Chr. 7 - 44983131 - 44986597 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD640711.1 - 2 113 Chr. 7 - 44983119 - 44986607 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF314122.1 - 2 89 Chr. 7 - 44983046 - 44986586 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG829241.1 - 2 162 Chr. 7 - 44983237 - 44986619 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG927882.1 - 2 205 Chr. 7 - 44983170 - 44986619 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM772795.1 - 2 127 Chr. 7 - 44983206 - 44986617 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA252002.1 - 2 140 Chr. 7 - 44983817 - 44986638 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM758831.1 - 2 127 Chr. 7 - 44983894 - 44986624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB484794.1 - 2 163 Chr. 7 - 44983890 - 44986660 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM685499.1 - 2 121 Chr. 7 - 44983169 - 44986611 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU537835.1 - 2 171 Chr. 7 - 44983141 - 44986668 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AB371433.1 - 2 141 Chr. 7 - 44983029 - 44986637 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BY996199.1 - 2 117 Chr. 7 - 44983146 - 44986608 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU941648.1 - 2 174 Chr. 7 - 44983210 - 44986670 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW960033.1 - 2 140 Chr. 7 - 44983173 - 44986637 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ059848.1 - 81 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM887994.1 - 2 91 Chr. 7 - 44983268 - 44986588 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG829322.1 - 2 162 Chr. 7 - 44983089 - 44986658 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF308868.1 - 2 89 Chr. 7 - 44983055 - 44986586 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM764510.1 - 2 127 Chr. 7 - 44983184 - 44986617 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA N35269.1 - 2 122 Chr. 7 - 44983929 - 44986621 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE312499.1 - 2 69 Chr. 7 - 44983106 - 44986566 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM773240.1 - 2 127 Chr. 7 - 44983897 - 44986617 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA258914.1 - 2 111 Chr. 7 - 44983817 - 44986598 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HX785737.1 - 2 152 Chr. 7 - 44983088 - 44986649 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA306794.1 - 2 98 Chr. 7 - 44983244 - 44986595 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG748946.1 - 2 128 Chr. 7 - 44983065 - 44986624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG548028.1 - 2 169 Chr. 7 - 44983041 - 44986665 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ434731.1 - 2 141 Chr. 7 - 44983024 - 44986638 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD522132.1 - 166 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BU535553.1 - 2 86 Chr. 7 - 44983144 - 44986583 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN271520.1 - 2 103 Chr. 7 - 44983122 - 44986600 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA281810.1 - 2 140 Chr. 7 - 44983942 - 44986638 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF317113.1 - 2 157 Chr. 7 - 44983055 - 44986653 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          추가 정보



          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0