Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AGAP2-AS1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          AGAP2-AS1
          Gene Name:
          AGAP2 antisense RNA 1
          Gene Aliases:
          PUNISHER
          Chromosome Location:
          Chr.12: 57726240 - 57728356 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.656080
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n272075

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4390771
          제품 정가 5,354.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          5354.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: AGAP2-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_027032.1 2 419
          GenBank mRNA AK301303.1 - 2 393
          BC039697.1 - 2 338
          CN313469.1 - 2 419
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BM459742.1 - 2 343 Chr. 12 - 57726319 - 57727715 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ668531.1 - 355 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BQ668985.1 - 2 355 Chr. 12 - 57726304 - 57727673 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG469657.1 - 376 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BI117754.1 - 2 403 Chr. 12 - 57726279 - 57727600 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG327113.1 - 2 349 Chr. 12 - 57726310 - 57727409 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM911481.1 - 384 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM561078.1 - 386 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BQ670088.1 - 2 354 Chr. 12 - 57726304 - 57727709 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG423979.1 - 2 374 Chr. 12 - 57726286 - 57727467 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX387184.2 - 2 403 Chr. 12 - 57726280 - 57727700 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM556361.1 - 2 343 Chr. 12 - 57726319 - 57727875 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI755479.1 - 2 344 Chr. 12 - 57726316 - 57727714 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY021756.1 - 2 384 Chr. 12 - 57726275 - 57727335 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM559643.1 - 2 357 Chr. 12 - 57726301 - 57727840 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL546231.3 - 2 370 Chr. 12 - 57726288 - 57727861 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM808141.1 - 2 385 Chr. 12 - 57726274 - 57727809 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL525564.3 - 2 381 Chr. 12 - 57726277 - 57727774 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM009830.1 - 2 389 Chr. 12 - 57726271 - 57727657 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI914975.1 - 340 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BU173742.1 - 2 355 Chr. 12 - 57726304 - 57727725 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ670297.1 - 2 378 Chr. 12 - 57726307 - 57727757 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE296133.1 - 2 328 Chr. 12 - 57726335 - 57727503 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE264977.1 - 2 330 Chr. 12 - 57726330 - 57727591 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB141359.1 - 1 143 Chr. 12 - 57727102 - 57727730 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL524680.3 - 2 355 Chr. 12 - 57726303 - 57727907 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC392337.1 - 2 394 Chr. 12 - 57726266 - 57727405 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE251649.1 - 2 316 Chr. 12 - 57726345 - 57727589 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW245733.1 - 2 365 Chr. 12 - 57726311 - 57727462 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX353593.2 - 2 402 Chr. 12 - 57726280 - 57727874 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN313468.1 - 2 356 Chr. 12 - 57726303 - 57727515 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM914685.1 - 357 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BQ675318.1 - 2 376 Chr. 12 - 57726282 - 57727721 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM556521.1 - 2 415 Chr. 12 - 57726271 - 57727724 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          추가 정보



          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-97z6t:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0