Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AGAP2-AS1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          AGAP2-AS1
          Gene Name:
          AGAP2 antisense RNA 1
          Gene Aliases:
          PUNISHER
          Chromosome Location:
          Chr.12: 57726240 - 57728356 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.656080
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n272081

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: AGAP2-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_027032.1 2 714
          GenBank mRNA AK301303.1 - 2 688
          BC039697.1 - 2 633
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BM459742.1 - 2 638 Chr. 12 - 57726319 - 57727715 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI117754.1 - 2 698 Chr. 12 - 57726279 - 57727600 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM561078.1 - 681 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BI756796.1 - 2 643 Chr. 12 - 57726310 - 57727815 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX387184.2 - 2 698 Chr. 12 - 57726280 - 57727700 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM556361.1 - 2 638 Chr. 12 - 57726319 - 57727875 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL546231.3 - 2 664 Chr. 12 - 57726288 - 57727861 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM559643.1 - 2 652 Chr. 12 - 57726301 - 57727840 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG491431.1 - 2 654 Chr. 12 - 57726299 - 57727635 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM808141.1 - 2 680 Chr. 12 - 57726274 - 57727809 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL525564.3 - 2 676 Chr. 12 - 57726277 - 57727774 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU173742.1 - 2 650 Chr. 12 - 57726304 - 57727725 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ670297.1 - 2 673 Chr. 12 - 57726307 - 57727757 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE264977.1 - 2 628 Chr. 12 - 57726330 - 57727591 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL524680.3 - 2 649 Chr. 12 - 57726303 - 57727907 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB141359.1 - 1 438 Chr. 12 - 57727102 - 57727730 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE251649.1 - 2 612 Chr. 12 - 57726345 - 57727589 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX353593.2 - 2 697 Chr. 12 - 57726280 - 57727874 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF309969.1 - 637 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM914685.1 - 652 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BQ675318.1 - 2 674 Chr. 12 - 57726282 - 57727721 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM009331.1 - 2 685 Chr. 12 - 57726271 - 57727739 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0