Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TP53TG1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TP53TG1
          Gene Name:
          TP53 target 1 (non-protein coding)
          Gene Aliases:
          LINC00096, NCRNA00096, P53TG1, P53TG1-D, TP53AP1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 87325347 - 87345492 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.274329
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n272325

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TP53TG1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_015381.1 3 653
          GenBank mRNA AB007455.1 - 3 676
          AB007456.1 - 4 605
          AB007457.1 - 3 456
          AB007458.1 - 3 385
          BC002709.2 - 3 653
          BC061927.1 - 3 606
          BC103631.1 - 3 360
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BM912196.1 - 588 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM912218.1 - 588 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA N47733.1 - 3 243 Chr. 7 - 87325237 - 87345082 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM915584.1 - 3 588 Chr. 7 - 87325297 - 87345427 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG831472.1 - 3 664 Chr. 7 - 87325297 - 87345501 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN409085.1 - 3 634 Chr. 7 - 87325365 - 87345473 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA447887.1 - 3 436 Chr. 7 - 87325353 - 87345275 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ961841.1 - 3 661 Chr. 7 - 87325297 - 87345500 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM550903.1 - 3 588 Chr. 7 - 87325297 - 87345419 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU536344.1 - 3 365 Chr. 7 - 87325347 - 87345201 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM550333.1 - 3 589 Chr. 7 - 87325261 - 87345428 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX110032.1 - 3 620 Chr. 7 - 87325347 - 87345459 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM850328.1 - 3 349 Chr. 7 - 87325370 - 87345188 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to stress
          cellular response to DNA damage stimulus
          molecular_function

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-wf7gw:80/100.66.73.223:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0