Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MYO15B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MYO15B
          Gene Name:
          myosin XVB
          Gene Aliases:
          MYO15BP
          Chromosome Location:
          Chr.17: 75587545 - 75626850 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.390817
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n274569

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 404.00
          Your Price
          Online offer: 391.65
          391.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MYO15B
          Interrogated Sequence Translated Protein RNADB ID Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001309242.1 NP_001296171.1
          56 8271
          XM_017025120.1 XP_016880609.1
          58 7978
          XM_017025121.1 XP_016880610.1
          58 7963
          XM_017025122.1 XP_016880611.1
          58 7942
          XM_017025123.1 XP_016880612.1
          58 7914
          XM_017025124.1 XP_016880613.1
          57 7852
          XM_017025125.1 XP_016880614.1
          56 7701
          XM_017025126.1 XP_016880615.1
          53 7443
          XM_017025127.1 XP_016880616.1
          56 7286
          XM_017025128.1 XP_016880617.1
          57 7032
          XM_017025129.1 XP_016880618.1
          56 6264
          XM_017025130.1 XP_016880619.1
          55 6220
          XM_017025131.1 XP_016880620.1
          54 6659
          XM_017025132.1 XP_016880621.1
          53 6600
          XM_017025133.1 XP_016880622.1
          51 6125
          XM_017025134.1 XP_016880623.1
          52 6486
          XM_017025135.1 XP_016880624.1
          46 5142
          XM_017025136.1 XP_016880625.1
          46 5491
          XM_017025137.1 XP_016880626.1
          43 5036
          XM_017025138.1 XP_016880627.1
          38 4532
          XM_017025139.1 XP_016880628.1
          39 4333
          XM_017025140.1 XP_016880629.1
          36 4146
          XM_017025143.1 XP_016880632.1
          31 3423
          XM_017025144.1 XP_016880633.1
          52 7906
          GenBank mRNA AF418292.1 -
          31 3881
          AF418293.1 -
          32 3487
          AK026339.1 -
          8 586
          AK096869.1 -
          8 725
          AL713730.1 -
          7 480
          BC027875.1 - LIT3316
          MYO15BP
          8 975
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BE145755.1 - 3 154 Chr. 17 - 75624023 - 75624571 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW753302.1 - 3 152 Chr. 17 - 75624028 - 75625581 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CV029543.1 - 8 558 Chr. 17 - 75621133 - 75624449 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD244282.1 - 4 274 Chr. 17 - 75623790 - 75625636 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG680906.1 - 3 206 Chr. 17 - 75623997 - 75625956 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA076364.1 - 5 482 Chr. 17 - 75621882 - 75624449 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD579419.2 - 404 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM923763.1 - 337 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM720779.1 - 7 481 Chr. 17 - 75621379 - 75624849 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG912704.1 - 8 550 Chr. 17 - 75621075 - 75624899 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI766411.1 - 4 255 Chr. 17 - 75623828 - 75625879 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin binding motor protein

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0