Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ID4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ID4
          Gene Name:
          inhibitor of DNA binding 4, HLH protein
          Gene Aliases:
          IDB4, bHLHb27
          Chromosome Location:
          Chr.6: 19837370 - 19842200 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.519601
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n280970

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4390771
          제품 정가 5,354.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          5354.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ID4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001546.3 NP_001537.1 3 3599
          GenBank mRNA AJ420553.1 - 1 1851
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DB532145.1 - 1 158 Chr. 6 - 19841766 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB552982.1 - 1 189 Chr. 6 - 19841735 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB541000.1 - 1 188 Chr. 6 - 19841737 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB566997.1 - 1 196 Chr. 6 - 19841728 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB552262.1 - 1 192 Chr. 6 - 19841732 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB546610.1 - 1 153 Chr. 6 - 19841772 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA942347.1 - 1 415 Chr. 6 - 19841512 - 19842121 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF364372.1 - 1 55 Chr. 6 - 19841881 - 19842115 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB551779.1 - 1 198 Chr. 6 - 19841726 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE936283.1 - 1 55 Chr. 6 - 19841881 - 19842007 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA D62553.1 - 1 124 Chr. 6 - 19841800 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP391503.1 - 1 121 Chr. 6 - 19841803 - 19842191 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB547205.1 - 1 155 Chr. 6 - 19841769 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB547728.1 - 1 165 Chr. 6 - 19841759 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB527283.1 - 1 200 Chr. 6 - 19841724 - 19842193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB552851.1 - 1 184 Chr. 6 - 19841740 - 19842193 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          neuroblast proliferation
          circadian rhythm
          positive regulation of cell proliferation
          hippocampus development
          cerebral cortex neuron differentiation
          central nervous system myelination
          cellular protein localization
          fat cell differentiation
          negative regulation of fat cell differentiation
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of osteoblast differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of astrocyte differentiation
          negative regulation of oligodendrocyte differentiation
          prostate gland epithelium morphogenesis
          prostate gland stromal morphogenesis
          seminal vesicle morphogenesis
          RNA polymerase II transcription factor binding
          transcription corepressor activity
          protein binding
          protein dimerization activity

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-49ts5:80/100.66.72.225:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0