Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SMARCA5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SMARCA5
          Gene Name:
          SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 5
          Gene Aliases:
          ISWI, SNF2H, WCRF135, hISWI, hSNF2H
          Chromosome Location:
          Chr.4: 143513463 - 143557489 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.558422
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n312382

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SMARCA5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003601.3 NP_003592.3 24 4782
          GenBank mRNA AL157495.1 - 1 900
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DB527785.1 - 1 466 Chr. 4 - 143553882 - 143554366 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM473431.1 - 1 710 Chr. 4 - 143553639 - 143554364 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB573599.1 - 1 446 Chr. 4 - 143553899 - 143554369 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP398071.1 - 1 476 Chr. 4 - 143553876 - 143554369 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP398546.1 - 1 475 Chr. 4 - 143553871 - 143554369 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB527922.1 - 1 452 Chr. 4 - 143553895 - 143554367 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB563930.1 - 1 403 Chr. 4 - 143553944 - 143554368 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB554174.1 - 1 392 Chr. 4 - 143553953 - 143554369 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB520295.1 - 1 430 Chr. 4 - 143553918 - 143554369 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB551304.1 - 1 461 Chr. 4 - 143553885 - 143554367 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA D61483.1 - 1 376 Chr. 4 - 143553975 - 143554369 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB528661.1 - 1 441 Chr. 4 - 143553904 - 143554369 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV712064.1 - 243 Chr. - - [-] on Build

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: AK141757, AK016949, AK141758, BC053069, BC021922, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA helicase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chromatin silencing at rDNA
          double-strand break repair
          nucleosome assembly
          chromatin remodeling
          DNA-templated transcription, initiation
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          covalent chromatin modification
          nucleosome positioning
          CENP-A containing nucleosome assembly
          ATP-dependent chromatin remodeling
          positive regulation of gene expression, epigenetic
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          DNA binding
          helicase activity
          protein binding
          ATP binding
          ATPase activity
          nucleosome binding
          histone binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-4pdwp:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0