Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SCAMP1-AS1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SCAMP1-AS1
          Gene Name:
          SCAMP1 antisense RNA 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 78358764 - 78360541 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.586193
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n329828

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SCAMP1-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_105014.1 2 547
          GenBank mRNA AK129849.1 - 1 626
          BC039455.1 - 2 352
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BI755224.1 - 2 467 Chr. 5 - 78359385 - 78360461 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI753922.1 - 2 466 Chr. 5 - 78359366 - 78360461 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE883417.1 - 2 373 Chr. 5 - 78359566 - 78360368 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB487477.1 - 2 351 Chr. 5 - 78359668 - 78360345 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ420880.1 - 2 410 Chr. 5 - 78359430 - 78360404 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN367798.1 - 2 383 Chr. 5 - 78359474 - 78360377 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI667651.1 - 2 356 Chr. 5 - 78359483 - 78360347 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE798535.1 - 2 439 Chr. 5 - 78359448 - 78360434 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW135430.1 - 1 301 Chr. 5 - 78357435 - 78360067 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB111278.1 - 2 401 Chr. 5 - 78359688 - 78360375 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI260618.1 - 2 513 Chr. 5 - 78359523 - 78360507 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX362462.2 - 2 395 Chr. 5 - 78359298 - 78360390 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ277495.1 - 2 381 Chr. 5 - 78359393 - 78360372 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY043796.1 - 2 364 Chr. 5 - 78359670 - 78360357 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI755223.1 - 2 466 Chr. 5 - 78359395 - 78360461 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG911071.1 - 2 365 Chr. 5 - 78359263 - 78360359 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-9hc65:80/100.66.78.230:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0